About This Item
化学式:
CH3(CH2)15NH2
CAS番号:
分子量:
241.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
205-596-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
lumps
bp
330 °C/1013 hPa
mp
43-46 °C
転移温度
flash point 140 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI Key
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
285.8 °F - closed cup
引火点(℃)
141 °C - closed cup