主要文書
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
別名:
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
233-634-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
mp
63-65 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3