主要文書
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
別名:
4-Hydroxybenzhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O2
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
226-326-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
溶解性
26.5 g/L
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI Key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3