主要文書
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
別名:
1-Ethyl-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8N2
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
230-403-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.32 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
密度
0.995 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2