Merck
8.51036
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms)
Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms), Fmoc-18-amino-4,7,10,13,16-pentaoxaoctadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37NO9
CAS番号:
分子量:
531.59
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
形状
oil
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H37NO9/c30-27(31)9-11-33-13-15-35-17-19-37-20-18-36-16-14-34-12-10-29-28(32)38-21-26-24-7-3-1-5-22(24)23-6-2-4-8-25(23)26/h1-8,26H,9-21H2,(H,29,32)(H,30,31)
InChI Key
TWQTXZPTZPOEEB-UHFFFAOYSA-N
詳細
19-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
関連事項
Replaces: 01-63-0200
アナリシスノート
Colour (visual): pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 530.2 - 532.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2