精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EBF3(253738)
mouse ... Ebf3(13593)
詳細
Early B-cell Factor(EBF)(別名:Collier/Olf-1/EBF (COE) proteins)のファミリーEBF1、EBF2、およびEBF3は、ヒト、キイロショウジョウバエ、線虫など多くの種にわたり広範に存在する亜鉛結合型転写因子です。EBFタンパク質は、ホモ二量体やヘテロ二量体を形成することができ、それらは配列5′-ATTCCCNNGGGAATT-3′を含む特定の部位においてDNAに結合します。 EBF1は、このファミリーの原型メンバーであり、DNAメチル化やクロマチンリモデリングなどのエピジェネティック機構を利用して、Pax5などのB細胞発達に関与する遺伝子を制御する可能性があります。このファミリーの2番目のメンバーであるEBF2は、骨発生、脂肪生成、CNS発達に関与しており、これらのプロセスはEBF1にも依存している可能性があります。EBF3は、細胞の増殖、分化、アポトーシスを制御するcyclinやCDKの遺伝子などの複数の遺伝子の制御におけるその役割により、腫瘍抑制タンパク質として特徴づけられています。ただし、新たな証拠により、すべてのEBFタンパク質がさまざまながんの発生において役割を担っている可能性が示されています。
特異性
EB-3を認識しますが、EB-1とEB-2は認識しません。
免疫原
マウスEBF-3に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:500で使用、EBF-3でトランスフェクトしたCOS-7細胞においてEBF-3を検出しました。(画像提供:San Raffaele Scientific InstituteのGiacomo Consalez博士)
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、野生型マウス脊髄組織の凍結切片においてEBF-3を検出できます。 (画像提供:San Raffaele Scientific InstituteのGiacomo Consalez博士)
免疫蛍光染色: 希釈倍率1:500で使用、EBF発現プラスミドでトランスフェクトしたCOS-7細胞においてEBF-3を検出しました。 (画像提供:San Raffaele Scientific InstituteのGiacomo Consalez博士)
ドットブロット: この抗体からのEBF-1ペプチド、EBF-2ペプチド、EBF-3ペプチドは、抗EBF-3(希釈倍率1:100 dilution)を用いて調べました。 EBF-1ペプチドとEBF-2ペプチドに対する交差反応は確認されませんでした。&
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、野生型マウス脊髄組織の凍結切片においてEBF-3を検出できます。 (画像提供:San Raffaele Scientific InstituteのGiacomo Consalez博士)
免疫蛍光染色: 希釈倍率1:500で使用、EBF発現プラスミドでトランスフェクトしたCOS-7細胞においてEBF-3を検出しました。 (画像提供:San Raffaele Scientific InstituteのGiacomo Consalez博士)
ドットブロット: この抗体からのEBF-1ペプチド、EBF-2ペプチド、EBF-3ペプチドは、抗EBF-3(希釈倍率1:100 dilution)を用いて調べました。 EBF-1ペプチドとEBF-2ペプチドに対する交差反応は確認されませんでした。&
抗EBF-3抗体は、EBF-3に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHC(P)、免疫蛍光染色、ドットブロットに使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
発生神経科学
品質
マウスE16脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウスE16脳組織ライセートにおいてEBF-3を検出できます。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウスE16脳組織ライセートにおいてEBF-3を検出できます。
ターゲットの説明
約72 kDa、実測。一部のライセートでは、42 kDa、55 kDa、108 kDa付近に未同定のバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウスE16脳組織ライセート
マウスE16脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10525:
試験成績書(COA)
PloS one, 10(3), e0122584-e0122584 (2015-03-27)
Brown fat generates heat to protect against cold and obesity. Adrenergic stimulation activates the thermogenic program of brown adipocytes. Although the bioactivity of brown adipose tissue in adult humans had been assumed to very low, several studies using positron emission
Histochemistry and cell biology, 156(4), 333-347 (2021-07-18)
Early B-cell factor-1 (EBF1) is a transcription factor with an important role in cell lineage specification and commitment during the early stage of cell maturation. Originally described during B-cell maturation, EBF1 was subsequently identified as a crucial molecule for proper
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(27), 5177-5195 (2020-05-28)
Amacrine cells (ACs) are a diverse class of interneurons that modulate input from photoreceptors to retinal ganglion cells (RGCs), rendering each RGC type selectively sensitive to particular visual features, which are then relayed to the brain. While many AC types
Cell reports, 27(9), 2620-2635 (2019-05-30)
Coordinated motor behaviors depend on feedback communication between peripheral sensory systems and central circuits in the brain and spinal cord. Relay of muscle- and tendon-derived sensory information to the CNS is facilitated by functionally and anatomically diverse groups of spinocerebellar