安全性情報
AB3738-I
Sigma-Aldrich
抗βラクタマーゼ
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Beta-lactamase TEM, IRT-4, Penicillinase, TEM-1, TEM-16/CAZ-7, TEM-2, TEM-24/CAZ-6, TEM-3, TEM-4, TEM-5, TEM-6, TEM-8/CAZ-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
E. coli
テクニック:
western blot: suitable
citations:
1
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
E. coli
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Beta-lactamase TEM(EC 3.5.2.6、UniProt P62593、別名:IRT-4、Penicillinase、TEM-1、TEM-16/CAZ-7、TEM-2、TEM-24/CAZ-6、TEM-3、TEM-4、TEM-5、TEM-6、TEM-8/CAZ-2)は、E. coliではbla(別名:blaT-3、blaT-4、blaT-5、blaT-6)遺伝子(Gene ID 3244915)によってコードされています。TEM-1は、クラスAベータラクタマーゼファミリーに属しています。細菌により産生されるBeta-lactamasesは、ベータラクタム環を切断・開環することにより、penicillinsやcephamycinsなどのベータラクタム系抗菌薬に対する耐性を獲得させます。200を超えるbeta-lactamasesが報告されており、これらはそれぞれの機能と構造特性に基づいて4つのメイングループ(A、B、C、D)と8つのサブグループに分類されます。TEM-1は、グラム陰性桿菌の主要なプラスミド媒介性ベータラクタマーゼです。blaTEM-1a、blaTEM-1b、blaTEM-1c、blaTEM-1d、blaTEM-1e、およびblaTEM-1fとよばれる6種類のヌクレオチド配列が、同一のTEM-1 beta-lactamaseをコードしていることが報告されています。Ref.: Briñas, L., et al. (2002).Antimicrob.Agents Chemother.46, 103156-103163.
特異性
このポリクローナル抗体は、E. coli beta-lactamaseを検出します。
免疫原
GSTタグ付き全長E. coliベータラクタマーゼ、シグナルペプチド配列入り。
アプリケーション
このウサギ抗βラクタマーゼポリクローナル抗体(カタログ番号AB3738-I)を用いたbeta-lactamaseの検出は、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
品質
ベータラクタマーゼ形質転換E.coliからのライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:100,000で使用、0.5 µg の形質転換E. coli由来ライセートにおいてGSTタグ付き全長E. coli beta-lactamaseを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:31.52/28.91 kDa(a.a. 1-23のシグナルペプチドを含む/含まない)
関連事項
先発品:AB3738
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB3738-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nils Peiter et al.
Life science alliance, 6(1) (2022-11-01)
Cotranslational insertion of selenocysteine (Sec) proceeds by recoding UGA to a sense codon. This recoding is governed by the Sec insertion sequence (SECIS) element, an RNA structure on the mRNA, but size, location, structure determinants, and mechanism differ for Bacteria