安全性情報
AB5062P
Sigma-Aldrich
抗小胞グルタミン酸トランスポーター(VGAT)抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, monkey, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
小胞GABAトランスポーター(unc-47)ホモログは、神経伝達物質トランスポーターファミリーに属する525アミノ酸からなる長いタンパク質です(1)。 VGATは、GABAおよびグリシンのシナプス小胞への取り込みに機能します。 このタンパク質はシナプス小胞に結合しているため、VGAT抗体はシナプス前部のGABA作動性ニューロンとグリシン作動性ニューロンの優れたマーカーです。
特異性
さまざまな動物種との抗体交差反応性は明らかにされていません。免疫原配列はマウス、ヒトおよびサルにおいて100%保存されています。
小胞GABAトランスポーター(VGAT)に特異的。小胞GABAトランスポーター(unc-47)ホモログは、神経伝達物質トランスポーターファミリーに属する525アミノ酸からなる長いタンパク質です。 免疫原ペプチドは、他の既知のタンパク質との顕著な相同性を示しません。
免疫原
ラットVGATのカルボキシ末端領域付近の17アミノ酸ペプチド配列(McIntire, S., 1997)。
アプリケーション
この抗小胞GABAトランスポーター(VGAT)抗体は、小胞GABAトランスポーター(VGAT)の検出におけるELISA、IF、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色/免疫蛍光法:
この抗体を2~20 µg/mLでパラホルムアミド固定切片に使用しました。
ELISA:
ELISAでは、希釈倍率1:10,000~1:100,000で使用しました。対照ペプチド(カタログ番号:AG379)は1ウェル当たり50~100 ng使用しました。
ウェスタンブロッティング:
1~10 µg/mL(化学発光法)。予測される分子量は約55~60 kDaです。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
ラット網膜ライセートでウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのラット網膜ライセート中の小胞GABAトランスポーターを検出できます。
ターゲットの説明
57 kDa
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1% BSAを含有するPBSバッファーに溶解。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、ラット網膜ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5062P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ricardo Gómez-Nieto et al.
The Journal of comparative neurology, 516(4), 241-263 (2009-07-28)
Geometry of the dendritic tree and synaptic organization of afferent inputs are essential factors in determining how synaptic input is integrated by neurons. This information remains elusive for one of the first brainstem neurons involved in processing of the primary
Phillip R Kramer et al.
Neuroscience, 356, 207-216 (2017-05-28)
Pain is a common complication of herpes zoster (HZ) infection which results from reactivation of a latent varicella zoster virus (VZV). A third of HZ patients' progress to a chronic pain state known as post herpetic neuralgia (PHN), and about
Maria Medalla et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(18), 4717-4734 (2017-04-07)
The lateral prefrontal cortex (LPFC) and anterior cingulate cortex (ACC) of the primate play distinctive roles in the mediation of complex cognitive tasks. Compared with the LPFC, integration of information by the ACC can span longer timescales and requires stronger
Mark A Rossi et al.
Nature neuroscience, 19(5), 742-748 (2016-04-05)
The contribution of basal ganglia outputs to consummatory behavior remains poorly understood. We recorded from the substantia nigra pars reticulata (SNR), the major basal ganglia output nucleus, during self-initiated drinking in mice. The firing rates of many lateral SNR neurons
Pablo Henny et al.
The Journal of comparative neurology, 499(4), 645-661 (2006-10-10)
Orexin/hypocretin (Orx) neurons are critical for the maintenance of waking in association with behavioral arousal and postural muscle tone, since with their loss narcolepsy with cataplexy occurs. Given that basal forebrain (BF) neurons project to the hypothalamus and play important