Merck
AB5076
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗アミロイド抗体、β 1-40/42, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
特異性
ベータアミロイド1-40/42を認識します。アルツハイマー病(AD)で記憶および認知の喪失を引き起こす最も重要な最初の段階の1つでは、アミロイド前駆体タンパク質(APP、21番染色体)のタンパク質分解が行われ、短い40、42、43アミノ酸ペプチド(ベータアミロイド1-40、1-42、1-43)が放出されます。ベータアミロイドの重合とそれに続くニューロン沈着物(アミロイド)により、記憶と認知に関与するニューロンが変性します。免疫原ペプチドは、ベータアミロイド1-28およびベータアミロイド12-28と相同性を示します。CGRPとの交差反応性は認められていません。
免疫原
BSAとコンジュゲートさせた合成ベータアミロイドペプチド1-40
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:1,000 -1:5,000(化学発光法)
免疫組織染色: ホルマリンまたはパラホルムアルデヒド固定アルツハイマー病脳組織では1:100。
ELISA:1:10,000-1:100,000(50-100 ng免疫原ペプチド/ウェル)。
免疫原コントロールペプチドはカタログ番号:AG365です。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗アミロイド抗体、β1-40/42は、ELISA、IH、WBで使用するためのアミロイドに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
関連事項
代替品:AB5408
物理的形状
ウサギ血清。 液体および0.1%アジ化ナトリウム。
未精製
保管および安定性
出荷日から1年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
アルツハイマー病の脳組織、マウス脳由来の全組織抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5076:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomoharu Kuboyama et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 805-805 (2017-12-01)
Memory impairments in Alzheimer's disease (AD) occur due to degenerated axons and disrupted neural networks. Since only limited recovery is possible after the destruction of neural networks, preventing axonal degeneration during the early stages of disease progression is necessary to
Pedram Honarpisheh et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
Amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD) are associated with inflammation. Recent studies demonstrated the involvement of the gut in cerebral amyloid-beta (Aβ) pathogenesis; however, the mechanisms are still not well understood. We hypothesize that the gut bears the Aβ burden
Roberto Piacentini et al.
Scientific reports, 5, 15444-15444 (2015-10-22)
Increasing evidence suggests that recurrent Herpes Simplex Virus type 1 (HSV-1) infection spreading to the CNS is a risk factor for Alzheimer's Disease (AD) but the underlying mechanisms have not been fully elucidated yet. Here we demonstrate that in cultured
Xinhua Zhan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 46(2), 507-523 (2015-03-21)
Ischemia, white matter injury, and Alzheimer's disease (AD) pathologies often co-exist in aging brain. How one condition predisposes to, interacts with, or perhaps causes the others remains unclear. To better understand the link between ischemia, white matter injury, and AD
Synergistic effects of high fat feeding and apolipoprotein E deletion on enterocytic amyloid-beta abundance.
Galloway, S; Pallebage-Gamarallage, MM; Takechi, R; Jian, L; Johnsen, RD; Dhaliwal, SS; Mamo, JC
Lipids in Health and Disease null