精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, monkey, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
詳細
ドーパミンD2受容体は、5種類(D1~D5)のドーパミン受容体の1つです。この受容体の活性は、アデニル酸シクラーゼを阻害するGタンパク質が媒介します。D2ドーパミン受容体には2つのアイソフォーム(アイソフォーム1とアイソフォーム2)が報告されており、下垂体と脳で発現されています。尾状核ではアイソフォーム1がアイソフォーム2の7倍多く発現されています。
特異性
ドーパミン受容体D2の短型および長型に特異的です。ドーパミンD2受容体には、短型(D2S)および長型(D2L)があることが知られています。これらは単一遺伝子のスプライスバリアントによってコードされ、細胞内、細胞質ループ3にさらに29個のアミノ酸が存在することのみが異なります(1)。D2L受容体は446 aaのGタンパク質共役型、膜貫通型の受容体タンパク質です(2)。免疫原ペプチドは、他のドーパミン受容体(D1、D3~D5)と有意な相同性を示しません。
免疫原
細胞質
ループ#3内のヒトD2受容体由来の28アミノ酸ペプチド配列
ループ#3内のヒトD2受容体由来の28アミノ酸ペプチド配列
アプリケーション
この抗ドーパミンD2受容体抗体は、ドーパミンD2受容体の検出において、ELISA、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
1-10 µg/mL(化学発光法)。予測されるD2の大きさは約50 kDaです。しかし、約68および100 kDaの追加のバンド、およびその他のバンドがさまざまな組織でよく認められます(Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci)。さまざまなバンドを可視化するためには、約100~400 µgの膜タンパク質/レーンをロードしてください。
免疫組織染色:
前回のロットでは、パラホルムアルデヒド固定切片で2-10 μg/mL。
免疫組織染色:
パラホルムアルデヒド固定切片では1-20 µg/mL 。
免疫沈降:
前回のロットでは、100-400 μgのタンパク質を用いて1-10 μg/mL。このエピトープに対して作製された抗体は、長型と短型の両方を免疫沈降させることが示されています(2)。
ELISA:
0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL免疫原ペプチド(カタログ番号:AG221)/ウェル)の前回のロットをELISAで使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
1-10 µg/mL(化学発光法)。予測されるD2の大きさは約50 kDaです。しかし、約68および100 kDaの追加のバンド、およびその他のバンドがさまざまな組織でよく認められます(Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci)。さまざまなバンドを可視化するためには、約100~400 µgの膜タンパク質/レーンをロードしてください。
免疫組織染色:
前回のロットでは、パラホルムアルデヒド固定切片で2-10 μg/mL。
免疫組織染色:
パラホルムアルデヒド固定切片では1-20 µg/mL 。
免疫沈降:
前回のロットでは、100-400 μgのタンパク質を用いて1-10 μg/mL。このエピトープに対して作製された抗体は、長型と短型の両方を免疫沈降させることが示されています(2)。
ELISA:
0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL免疫原ペプチド(カタログ番号:AG221)/ウェル)の前回のロットをELISAで使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体
神経伝達物質・受容体
品質
ヒト脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1000で使用、10 μg のヒト脳ライセートでドーパミン受容体D2を検出できます。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1000で使用、10 μg のヒト脳ライセートでドーパミン受容体D2を検出できます。
ターゲットの説明
50 kDa
物理的形状
0.1% BSAを含むPBS中の精製ウサギポリクローナル液。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
サル脳組織、ラット脳ライセート
サル脳組織、ラット脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5084P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preweaning Mn exposure leads to prolonged astrocyte activation and lasting effects on the dopaminergic system in adult male rats.
Synapse null
Quantitative, noninvasive, in vivo longitudinal monitoring of gene expression in the brain by co-AAV transduction with a PET reporter gene.
Molecular therapy. Methods & clinical development null
Dopamine synthesis and D3 receptor activation in pancreatic ?-cells regulates insulin secretion and intracellular [Ca(2+)] oscillations.
Molecular Endocrinology null
Journal of the Endocrine Society, 1(2), 127-143 (2017-12-22)
The epidermal growth factor receptor (EGFR), expressed in adrenocorticotrophic hormone (ACTH)-secreting pituitary adenomas causing Cushing disease, regulates ACTH production and corticotroph proliferation. To elucidate the utility of EGFR as a therapeutic target for Cushing disease, we generated transgenic (Tg) mice
PloS one, 11(12), e0167483-e0167483 (2016-12-10)
Adverse early-life conditions induce persistent disturbances that give rise to negative emotional states. Therefore, early life stress confers increased vulnerability to substance use disorders, mainly during adolescence as the brain is still developing. In this study, we investigated the consequences