安全性情報
AB5421-I
Sigma-Aldrich
抗小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGLUT3)抗体
serum, from guinea pig
別名:
Vesicular glutamate transporter 3, Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
3
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
小胞グルタミン酸トランスポーター3(UniProt :Q7TSF2;別名 溶質輸送体ファミリー17メンバー8、VGluT3)は、ラット種においてSlc17a8(別名:Vglut3)遺伝子(Gene ID:266767)にコードされています。小胞グルタミン酸トランスポーター(VGluT)はプロトン依存性輸送体であり、主要な興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸をシナプス前終末内のシナプス小胞にアップロードし、後にシナプス間隙における放出を調節できるようにします。マウスを用いた研究から、VGluT1およびVGluT2は生命維持機能に不可欠であるのに対し、Vglut3ノックアウトマウスは、難聴であり、不安および個別の基本的運動表現型を発現しているにもかかわらず、平均余命は正常であることが示されています。VGluT1およびVGluT2発現ニューロンは、脳内の古典的グルタミン酸作動性ニューロンの大部分を占め、VGluT1が主要サブタイプであり、脳内のグルタミン酸小胞輸送全体の約80%を担っています。対照的にVGluT3は、背側および腹側線条体のコリン作動性介在ニューロン、皮質および海馬のGABA作動性バスケット細胞亜集団、セロトニン作動性ニューロンなどの、グルタミン酸以外の伝達物質を用いる非グルタミン酸作動性ニューロンの個別集団に存在し、それぞれの部位で、局所伝達のより微細な調節に関与しています。ラットVGluT3は、7つの細胞質ドメインと6つの空胞ドメインを有する12回膜貫通型(a.a.77~97、131~151、154~174、183~203、222~242、250~270、315~335、354~374、391~411、414~434、448~468、482~502)タンパク質であり、そのN末端尾部とC末端尾部(a.a.1~76、503~585)がいずれも細胞質側に露出しています。
特異性
このポリクローナルモルモット抗血清は、ラットとマウスの種間で保存されているVGluT3のC末端細胞質ドメイン配列に対して作製され、対応するヒト配列と96%の相同性を共有しています。
免疫原
エピトープ:C末端細胞質ドメイン
ラットの小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGlut3)のC末端細胞質ドメイン配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:250で使用、PC12ラット褐色細胞腫細胞において小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGluT3)を検出できます。
抗小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGLUT3)抗体は、小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGLUT3)に対する抗体であり、免疫細胞染色やウェスタンブロッティングに用いられています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
品質
PC12細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、PC12ラット褐色細胞腫細胞ライセート10 µg中の小胞グルタミン酸トランスポーター3(VGluT3)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約61 kDa。算出値:64.76 kDa(ラット)、66.15 kDa(マウス)、64.99/59.08 kDa(ヒトアイソフォーム1/2)。約130 kDaの中枢神経系VGluT3アイソフォームも報告されています(Munguba, G.C., et al. (2011).Mol.Vis. 17:413-419)。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB5421
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有するモルモットポリクローナル抗体血清。
未精製
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5421-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiadong Xu et al.
Scientific reports, 11(1), 15779-15779 (2021-08-06)
Haplo-insufficiency of the GATA3 gene causes hypoparathyroidism, sensorineural hearing loss, and renal disease (HDR) syndrome. Previous studies have shown that Gata3 is required for the development of the prosensory domain and spiral ganglion neurons (SGNs) of the mouse cochlea during
Ke Ning et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(9), 15-15 (2021-07-10)
Primary cilia are conserved organelles found in polarized cells within the eye that regulate cell growth, migration, and differentiation. Although the role of cilia in photoreceptors is well-studied, the formation of cilia in other retinal cell types has received little
Nandkishore Prakash et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(3), 569-584 (2019-12-04)
Chronic stress induces anhedonia in susceptible but not resilient individuals, a phenomenon observed in humans as well as animal models, but the molecular mechanisms underlying susceptibility and resilience are not well understood. We hypothesized that the serotonergic system, which is