ABF199
Anti-TIM-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Hepatitis A virus cellular receptor 1, HAVcr-1, Kidney injury molecule 1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIMD-1, T-cell membrane protein 1, TIM-1, TIM, KIM1, TIM1, TIMD1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAVCR1(26762)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIM-1 in human uterus tissue.
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-1 in 15 µg of human uterus tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human uterus tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABF199:
試験成績書(COA)