Merck
ABT257
Sigma-Aldrich
Anti-Pro-Collagen Type I, A1/COL1A1
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Pro-collagen alpha-1(I) chain, Pro-Alpha-1 type I collagen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
コラーゲンα-1(I)鎖(UniProt:P02452、別名:α-1 I型コラーゲン)は、ヒトCOL1A1遺伝子(Gene ID:1277)によってコードされています。コラーゲンは細胞外マトリックス(ECM)の主要成分であり、腱、靭帯、骨の線維を形成しています。このヘテロ三量体には、2つのα-1鎖と1つのα-2鎖が含まれています。α-1 I型コラーゲンは、最初にシグナルペプチド配列(アミノ酸1~22)と2つのプロペプチド配列(アミノ酸23~161と1219~1464)を持つ1,464個のアミノ酸のプレプロ体として産生され、これが除去されると、成熟型のα-1(I)鎖となります。成熟α-1(I)鎖は、N末端テロペプチド(アミノ酸162~178:番号はプレプロ体に基づく)とC末端テロペプチド(アミノ酸1193~1218:番号はプレプロ体に基づく)として知られる2つの非らせん領域に挟まれた、大きな三重らせん領域(アミノ酸179~1192)から主に構成されています。コラーゲンは酵素的または非酵素的な方法で組織から抽出できます。タンパク質分解酵素ペプシンを用いて抽出されたコラーゲンは、N末端とC末端の両方のテロペプチドがペプシンによって切断されるため、アテロコラーゲンと呼ばれる大きな三重らせん領域に一致します。一方、非酵素的手段(酸抽出など)で得られたコラーゲン調製物は、両末端に無傷のテロペプチドがあります。
特異性
抗I型プロコラーゲンA1/COL1A1抗体(カタログ番号:ABT257)は、C末端のプロペプチド(N末端プロペプチドではない)領域由来の配列に対して反応できます。このポリクローナル抗体は、成熟型のコラーゲンα-1(I)鎖ではなく、プレプロおよびプロ型を検出します。
高い配列相同性に基づくと、哺乳類、鳥類、魚類、両生類など幅広い動物種と反応すると予測されます。
免疫原
エピトープ:C末端プロペプチド領域
ヒトI型プロコラーゲンA1/COL1A1のC末端プロペプチド領域由来の配列に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:マウス肺および皮膚組織ライセート中のI型プロコラーゲンA1/COL1A1を検出しました。
フローサイトメトリー:マウス肺組織でI型プロコラーゲンA1/COL1A1を検出しました。
免疫組織染色:マウス肺組織でI型プロコラーゲンA1/COL1A1を検出しました。
抗I型プロコラーゲン抗体はI型プロコラーゲンに対する抗体で、ウェスタンブロッティング、フローサイトメトリー、免疫組織染色で使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
マウス皮膚組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス皮膚組織ライセ-ト中のI型プロコラーゲンA1/COL1A1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約140 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ABT257:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Grant Stevens et al.
Aesthetic surgery journal, 42(1), 56-67 (2021-05-18)
In addition to body contouring, there is anecdotal and clinical evidence of reduced laxity caused by skin tightening after cryolipolysis. However, it has not been established how cryolipolysis triggers dermal changes. The aim of this study was to investigate the
Timothy Catchpole et al.
PloS one, 15(2), e0229504-e0229504 (2020-02-28)
A subset of neovascular age-related macular degeneration (nvAMD) subjects appears to be refractory to the effects of anti-VEGF treatment and require frequent intravitreal injections. The vascular phenotype of the choroidal neovascular (CNV) lesions may contribute to the resistance. Animal studies
Yu-Chun Chang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(10), e21849-e21849 (2021-09-03)
Macrophages are a critical driver of neovessel formation in tissue-engineered vascular grafts (TEVGs), but also contribute to graft stenosis, a leading clinical trial complication. Macrophage depletion via liposomal delivery of clodronate, a first-generation bisphosphonate, mitigates stenosis, but simultaneously leads to
Samiksha Mahapatra et al.
Molecular biology of the cell, 33(11), ar96-ar96 (2022-06-03)
Myocardial fibrosis (MF), a common event that develops after myocardial infarction, initially is a reparative process but eventually leads to heart failure and sudden cardiac arrest. In MF, the infarct area is replaced by a collagenous-based scar induced by "excessive"
Maria Giovanna Parisi et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Given the anatomical simplicity and the extraordinary ability to regenerate missing parts of the body, Cnidaria represent an excellent model for the study of the mechanisms regulating regenerative processes. They possess the mesoglea, an amorphous and practically acellular extracellular matrix