Merck
APFD04700
Millipore
グラスファイバーフィルター(バインダー樹脂なし)
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
グラスファイバーメンブレンフィルター、2.7 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
suitable for ISO 21675 2019
詳細
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
470 μm
重量分析抽出物
300%
ポアサイズ
2.7 μm pore size
90 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:APFD
フィルタータイプ:デプスフィルター
概要
さまざまな流速およびスループット容量のMilliporeファイバーディスクフィルターをご用意しています。メルクのグラスファイバーフィルターは、バインダー樹脂付きまたはなしで利用でき、EO滅菌、γ滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃、1バールで滅菌)が可能です。
バインダー樹脂付きグラスファイバーフィルター:
バインダー樹脂付きのMilliporeフィルターは、湿潤強度に優れ、定性分析や予備ろ過、特に汚染の激しい液体のろ過に優れています。また、水溶液の清澄化にも広く用いられています。
AP15型
•最も低い塵埃保持能力
•0.2~0.6 µmフィルターに推奨されるプレフィルター
AP20型
•AP15型フィルターと比べて保持力は低く、塵芥保持能力は高い
•0.8~8.0 µmフィルターに推奨されるプレフィルター
•AP15型フィルターを保護するために上流で使用してください
AP25型
•厚みを増したことによりAP20型と同じ保持能力で塵芥保持能力は高くなっています
•0.9~8 µmフィルターのプレフィルター、特にタンパク質を豊富に含む、汚染された液体に推奨されます
•AP15型フィルターを保護するために上流で使用してください
グラスファイバーフィルター(バインダー樹脂なし):
バインダー樹脂を含まないフィルターは、500℃まで加熱しても重量損失なく構造的完全性を保持するため、重量分析や高温ガスのろ過に使用できます。
APFA型
•高い流速でも微粒子を効率よく保持します
•廃水のモニタリングおよびガス中の浮遊粒子の回収に推奨されます(煙突からの煙等)。
•生化学的用途に使用します(細胞の採取、タンパク質または核酸沈殿物のろ過など)
APFB型
•湿潤時の機械的強度が高く、APFA型フィルターよりも高い充填能力
•液体清澄化、微粒子懸濁液中の固体の定量、シンチレーション計測に使用
APFC型
•APFA型フィルターと比較して、特に微粒子および微生物の除去における高い保持能力
•飲料水中の全浮遊固形物の測定に使用します
•タンパク質または核酸のTCA沈殿物のろ過、細胞・微生物の回収に使用
APFD型
•流速が速く、保持能力が低い、厚いフィルター
•1.0 µmを超える微粒子を含有する懸濁液の清澄化に使用します
APFF型
•タンパク質、核酸、血清沈殿物などのきわめて微細な沈殿物のろ過に使用します
•TCLP解析のためのUSEPA法1311に推奨されます
AP40型
•標準的な方法である前浮遊固形物2540Dに推奨されます
•TCLP解析のためのUSEPA法1311に推奨されます
•サンプルろ過後に550℃(1022°F)に着火したとき、構造的完全性を維持し、重量減少は認められませんでした
•廃水および産業廃水中の揮発性懸濁物質の測定に推奨されます
アプリケーション
  • >1.0 µmの粒子を含む懸濁液の清澄化
  • マイクロプラスチック分析グレード水
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.