物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore™
Millipore
パラメーター
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
142 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
泡立ち点
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isopore™メンブレンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空気中の汚染物質の分析に役立つポリカーボネートメンブレンです。Isopore™メンブレンフィルターは、走化性アッセイ、落射蛍光顕微鏡検査、空気モニタリングなどの用途に使用できます。孔径が正確で、一貫しているため、サンプルの正確なサイズ分別が可能になっています。
アプリケーション
- 反射型顕微鏡
- SEM分析
- 重量分析
- 空気モニタリング
- アスベストモニタリング
- マイクロプラスチック分析
- マイクロプラスチック分析グレード水
特徴および利点
- Isopore™メンブレンの粒子保持性により、計数・解析が容易です。
- バックグラウンド干渉が低いことが示されています。
- 非吸湿性であり、サンプル分析時間が短縮されます。
- 半透明な素材です。
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
Viruses, 12(3) (2020-03-20)
Virus- and bacteriophage-induced mortality can have a significant impact on marine productivity and alter the flux of nutrients in marine microbial food-webs. Viral mediated horizontal gene transfer can also influence host fitness and community composition. However, there are very few
Scientific reports, 5, 16532-16532 (2015-11-13)
A major limitation for better understanding the role of the human gut virome in health and disease is the lack of validated methods that allow high throughput virome analysis. To overcome this, we evaluated the quantitative effect of homogenisation, centrifugation
Cell death and differentiation, 27(10), 2843-2855 (2020-04-30)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) play a central role in the establishment of T cell central immunological tolerance by promiscuously expressing tissue-restricted antigens (TRAs) and presenting them to developing T cells, leading to deletion of T cells responding to self-antigens.