主要文書
CDRC4050HG
Milli-Q
逆浸透カートリッジ
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
2.4 L/min flow rate at 1 bar
抵抗性
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
不純物
<10 cfu/mL Bacteria
全有機炭素(TOC)残留物
<500 ppb
ポアサイズ
<0.22 μm pore size
導電率
<0.1 μS/cm
適合性
for use with Elix® Gulfstream
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
逆浸透メンブレンは、イオン、微粒子、細菌、および有機分子を含む汚染物質の95%~99%を除去します。
アプリケーション
Elix® Gulfstreamシステム用
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany