主要文書
CDRCHKIT4
Milli-Q
逆浸透カートリッジ
For water purification by reverse osmosis (RO)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
特徴
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
包装
pkg of 1 unit
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
アプリケーション
Water Purification by Reverse Osmosis (RO)