物質
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene prefilter
polypropylene support
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Polysep™
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polysep™
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
テクニック
prefiltration: suitable
L
4 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 cm (4 in.)
フィルタ直径
7.1 cm (2.8 in.)
ろ過面積
0.19 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction )
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction )
マトリックス
Polysep™ II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
カートリッジコード
Code M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
包装
調製ノート
アナリシスノート
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 2 L
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CGW2M4S03:
試験成績書(COA)