メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
詳細
保管および安定性
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ES-003-BK:
ES-003-D:
試験成績書(COA)
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
プロトコル
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.