安全性情報
ESG2206
Sigma-Aldrich
ESGRO®リコンビナントラットLIFタンパク質
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^6 units/ml
別名:
Rat LIF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質水準
アッセイ
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1000000 units/mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
ラットESGROは、ラットES細胞のin vitro維持用の試薬などとして使用できます。 ラットES細胞の未分化表現型の維持において、rtLIFが同程度の濃度のマウスLIFよりも有効であることが、複数の研究によって示されています。
製品の由来:rtLIFはpGEX発現系を用いてGSTとの融合タンパク質としてE. coliで発現されています。GST部分からトロンビンで切断し、イオン交換クロマトグラフィーで精製しています。
アプリケーション
ラットESGROは、ラットES細胞のin vitro維持用の試薬などとして使用できます。 ラットES細胞の未分化表現型の維持において、rtLIFが同程度の濃度のマウスLIFよりも有効であることが、複数の研究によって示されています(Takahama et.al. 1998)。
ラットES細胞: トランスフェクトした細胞株から作製したRtLIFは、1000-1500 units/mLの濃度で使用すると、ラットES細胞の未分化表現型を効率的に維持することが示されています(Takahara et.al. 1998)。
この106 unitsのESGROという推奨濃度は、組織培地1Lに対して十分な量です。
詳細な情報についてはwww.esgro-lif.comをご覧ください。
ラットLIFは追加販売できません。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
包装
1 mL
品質
本製品の製造には最高標準の品質管理が適用されています。 本製品を単独で、他の製品と組み合わせて、またはあらゆるプロセスの実施において販売または使用することが、第3者の特許、知的所有権、またはその他の権利を侵害しないことの保証は提供しません。 この製品は研究用途のみに提供します。ヒトの治療用および/または診断用ではありません。
注意
注:LIFを反芻動物またはブタと接触させないようにしてください。
物理的形状
フォーマット:精製
精製、無菌の液体ラットESGROは、安定性のための担体として1% w/vウシ血清アルブミン(BSA)を含む50mMリン酸ナトリウム/1mM DTT/10%グリセロール/250mM NaCl(1.0 mL)中の、106単位のESGROとして、液体で供給されます。
ラットESGROは、0.22ミクロンで無菌ろ過されて供給され、マイコプラズマを含まないことがテストされています。
保管および安定性
ラットESGROはドライアイス上で輸送されます。この製品は、濃縮状態および滅菌組織培地で希釈した状態で製造日から少なくとも12か月間は安定であり、ES細胞に対する活性が損なわれることはありません。
長期保存には、ラットESGRO濃縮液を-20°Cで保存することをお勧めします。
使用前にラットESGROを滅菌組織培地で希釈し、便利な濃度に分注してから-20°Cで保存することをお勧めします。凍結融解は力価を低下させるため、お勧めできません。
アナリシスノート
比活性:ラットESGRO®は、マウスES (胚性幹)細胞(MBL-1)およびマウスM1骨髄性白血病細胞の両方で評価されています。50単位という基準が、M1コロニーの50%の分化を誘導する1.0mLの組織培地中のRat ESGROの濃度として定義されています。106単位は、純粋なタンパク質約10 μgに相当し、1LのES細胞培地を十分に処理できます。胚性幹細胞アッセイ:1000 units/mLのマウス骨髄性白血病での分化阻害、M1アッセイ:比活性>108 units/mg
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ESG2206:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Establishment of rat embryonic stem cell lines that can participate in germline chimerae at high efficiency.
Hirabayashi M. et al.
Molecular Reproduction and Development null
Generation of germline-competent rat induced pluripotent stem cells.
Hamanaka S. et al.
Testing null
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat
Vadim S Polikov et al.
Journal of neuroscience methods, 190(2), 180-187 (2010-05-18)
A basal lamina gel preparation was incorporated into a modified neuroinflammation cell culture model to test the system as a characterization tool for surface-modified microwires. The extent of gliosis at the surface of gel-coated microwires was quantified in response to
資料
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).