Merck
FALP04700
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、1.0 μm孔径
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
別名:
Fluoropore® メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
物質:
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophobic
フィルタ直径:
47 mm
厚さ:
≥100 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
フィルタ直径
47 mm
厚さ
≥100 μm
重量分析抽出物
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
泡立ち点
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluoropore®メンブレンは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ポリマーからなる疎水性メンブレンです。ろ過用途を改良するために、PTFEを高密度ポリエチレン支持体に接着させました。Fluoropore®メンブレンフィルターは、空気のモニタリング、ろ過、ガスの排気、紫外線(UV)分光法、酸・塩基・溶媒の清澄化などを用途としています。
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
特徴および利点
  • Fluoropore®メンブレンは、一貫性および広範な化学物質適合性を示します。
  • 生物学的および化学的に不活性。
  • 多孔性であるため流速が速い。
  • 水性および有機物ベースのサンプルのろ過用。
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Rui Rong et al.
Nanotoxicology, 13(3), 354-368 (2019-02-02)
Nanomaterials are widely used in an ever-increasing number of consumer and industrial products. It is therefore essential that the toxic effects of nanomaterials are understood in order to improve product safety. Here we evaluate the toxicity of inhaled halloysite nanotubes
Cheryl L Weyant et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3306-3314 (2019-02-26)
Traditional biomass stoves are a major global contributor to emissions that impact climate change and health. This paper reports emission factors of particulate matter (PM2.5), carbon monoxide (CO), organic carbon (OC), black carbon (EC), optical absorption, and scattering from 46
J M Pacheco et al.
Transboundary and emerging diseases, 64(2), 564-573 (2015-08-26)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious livestock disease of high economic impact. Early detection of FMD virus (FMDV) is fundamental for rapid outbreak control. Air sampling collection has been demonstrated as a useful technique for detection of FMDV RNA