Merck
GF156
Sigma-Aldrich
B18R, Human Recombinant Carrier-Free
liquid, >98% (SDS-PAGE), <0.05 ng/μg cytokine (LAL test)
別名:
B18R protein, Recombinant B18R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
比活性
≥1.3 x 10e6 units/mg protein
分子量
Mw 38,389 Da
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
<0.05 ng/μg cytokine (LAL test)
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for molecular biology
輸送温度
dry ice
詳細
B18Rはウイルスにコードされたタンパク質で、1型インターフェロンの偽受容体として機能します。B18Rは、合成mRNAの直接導入によりヒト体細胞宿主細胞をiPSCに変換するため設計されたRNAトランスフェクションプロトコルで、細胞生存率を向上できます。IFN受容体として、B18Rは幅広い生物種で特異性を示します。ヒトIFN-αに高い親和性を示し、ウサギ、ウシ、ラット、ブタ、マウスのIFN-αおよびIFN-βとも結合します。
製品の起源:バキュロウイルス感染昆虫細胞:ワクシニアウイルスB18RのHisタグ付きアミノ酸His20~Glu 351
アプリケーション
B18R, Human RecombinantCarrier-Free has been used as a decoy receptor to study the intrinsic antiviralactivity of recombinant soluble IFNα/β cell surface receptor 2 (sIFNAR2). Ithas also been used in the generation and maintenance of induced pluripotentstem cells (iPSCs) and human IPSCs.
物理的形状
10 mMリン酸バッファー(pH 7.5)+0.5 M NaCl溶液を0.2 µmフィルターでろ過滅菌してバイアル充てんされています。
保管および安定性
回収率を最高にするため、開封前にバイアルをクイックスピンさせてください。氷上で解凍してください。 氷上で、ヌクレアーゼ不含、低タンパク質結合性の無菌エッペンドルフチューブにB18Rタンパク質を分注し、-80℃で保存してください。凍結・融解の繰り返しは制限してください。 無菌環境で使用してください。
さらに希釈する場合は、適切なバッファーまたは培地で希釈してください。
アナリシスノート
糖鎖が形成されるので、DTT-還元タンパク質はSDS-PAGEでは48 kDaのポリペプチドとして移動します。内部シスチンのため、非還元タンパク質はSDS-PAGEでは46 kDaのポリペプチドとして移動します。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF156:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irene L Llorente et al.
Stem cell research, 55, 102458-102458 (2021-07-19)
White matter stroke (WMS) occurs as small infarcts in deep penetrating blood vessels in the brain and affects the regions of the brain that carry connections, termed the subcortical white matter. WMS progresses over years and has devastating clinical consequences.
Roni A Hazim et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 217-217 (2017-10-04)
Dysfunction of the retinal pigment epithelium (RPE) is implicated in numerous forms of retinal degeneration. The readily accessible environment of the eye makes it particularly suitable for the transplantation of RPE cells, which can now be derived from autologous induced
Isaac Hurtado-Guerrero et al.
Journal of clinical medicine, 9(4) (2020-04-05)
Soluble receptors of cytokines are able to modify cytokine activities and therefore the immune system, and some have intrinsic biological activities without mediation from their cytokines. The soluble interferon beta (IFN-ß) receptor is generated through alternative splicing of IFNAR2 and
資料
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.