主要文書
HF000MC100
Millipore
リリースライナー付きラミネートカード
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
別名:
プレーンラミネートカード(メンブレンなし)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
品質水準
包装
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
関連するカテゴリー
詳細
ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに含まれる抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ容易な検出/定量化を促進します。このパックには、ラテラルフローテストの製造に使用するための剥離ライナー付きのラミネートカードが 100 枚入っています。注意:本製品には Hi-Flow Plus メンブレンは含まれていません。
アプリケーション
Millipore のラミネートカードは、感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)のほか、女性’の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテストアプリケーションに適しています。
特徴および利点
  • プレカットしてあるので、 とても便利です。
  • 迅速な納品とリードタイム。
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany