Merck
HTBP02500
Millipore
Isoporeメンブレンフィルター
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown
別名:
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.4 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.4 μm pore size
5-20 % porosity
物質:
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
25 μm
無菌性:
non-sterile
物質
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
25 μm
重量分析抽出物
<1%
brown
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
0.4 μm pore size
5-20 % porosity
泡立ち点
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンは、ポリカーボネート製のトラックエッチング加工されたスクリーンフィルターであり、メンブレン表面でサンプルを観察するすべての解析に推奨されます。Isoporeメンブレンは、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いた空気中汚染物質やその他の微粒子の分析において、明らかな利点があります。Isoporeメンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面が滑らかでガラス状であるため、サンプルをより明瞭に観察できます。このメンブレン独自の製造プロセスにより、正確な孔径と一貫した孔サイズが確保され、サンプルの正確なサイズ別分離が可能になります。タールおよび灰分の重量が低く一定であるため、マッチドウエイトフィルターは通常必要とされません。
特長・利点:
•メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になっています
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています
•非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます
•透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡検査、走化性アッセイ
フィルターコード:HTBP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 蛍光顕微鏡
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany