Merck
KTGRA04NN3
Millipore
Aervent® 0.2 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
inlet connection diam. 1/4 in., Opticap® XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
別名:
Opticap XL 4 with Aervent - 4" 0.2um NPT/NPT 3pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 4
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
gas filtration: suitable
L
7.7 in.
W
3.3 in.
カートリッジの長さ(公称)
4 in. (10 cm)
直径
8.4 cm (3.3 in.)
ろ過面積
0.21 m2
入口接続部直径
1/4 in.
出口接続部直径
1/4 in.
不純物
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤15 mg
マトリックス
Aervent®
ポアサイズ
0.2 μm pore size
フィッティング
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(6 mm (1/4 in.) NPT Inlet and Outlet)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:カプセル
包装
イージーオープン二重バッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすPTFEメンブレンを用いて製造されました。
滅菌法
135 °Cで30分間のオートクレーブ30サイクル、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析の抽出物:制御された室温で70//30 % IPA/水混合液に24時間浸漬後
法的情報
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
EMDミリポア社は、本製品が1997年5月29日の欧州圧力機器指令97/23/ECに適合することを保証します。本品は圧力容器指令第3条§3に分類されています。安全な使用を確保するため、適切な工学的手法に従って設計および製造されています。本圧力容器指令の第3条§3に従い、本製品にはCEマークは付されていません。