Merck
LSKMAGL10
Millipore
PureProteomeアルブミン磁気ビーズ
The PureProteome Albumin Magnetic Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin.
別名:
アルブミン磁気ビーズ, タンパク質ビーズキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
包装
pkg of 10 mL
メーカー/製品名
PureProteome
テクニック
depletion: suitable (serum)
protein purification: suitable
粒径
10 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
PureProteomeアルブミン磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体と結合します。これらの磁気ビーズは、血清および血漿サンプルから>98%のアルブミンを枯渇させるための迅速で、拡張性と再現性の高い方法をもたらし、枯渇と目標タンパク質の分析を容易にします。効率的な枯渇のために、PureProteome磁気スタンドとともにPureProteomeアルブミン磁気ビーズを使用してください。
アナリシスノート
枯渇:>アルブミンの98%枯渇
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
LSKMAGL10:
試験成績書(COA)