物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質水準
詳細
Post-TFF (Prostak™) clarification fluids
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
1.1 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
39-69 mg/m2
全有機炭素(TOC)残留物
720-1260 ppb
入力
sample type liquid
導電率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
A1HC
詳細
このA1HCメディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、TFF処理後の清澄液に最適です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
アプリケーション
特徴および利点
- ホールドアップ量が少ないため、産生物の回収率が向上します
- メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
- 2段階の機能を果たすMillistak+® HCメディアは、ろ過の前処理段階を効率化して清澄化プロセスを短縮します
- 柔軟なモジュール形式で、5リットルから12,000リットル以上に至るスケールアップに対応します
- 特許取得済みのディスポーザブル設計により、ハウジングやCIP、洗浄バリデーションも不要となります
- 閉鎖式のPodフィルターは、オペレーターがバイオハザードにさらされないよう保護します
- 頑丈な構造で使いやすくセットアップが簡単です
- 設置面積が小さく狭い場所でもご利用になれます
規格
ナトリウム:<3.0 mg/ft2
カルシウム:<0.7 mg/ft2
マグネシウム:<0.2 mg/ft2
水銀:<0.01 mg/ft2
クロム:<0.01 mg/ft2
アルミニウム:<0.01 mg/ft2
カリウム:<0.01 mg/ft2
鉛:<0.01 mg/ft2
ヒ素:<0.01 mg/ft2
コバルト:<0.01 mg/ft2
鉄:<0.01 mg/ft2
マンガン:<0.01 mg/ft2
チタン:<0.01 mg/ft2
亜鉛:<0.01 mg/ft2
調製ノート
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3