MAB13170
Anti-Cav1.2 calcium channel Antibody, clone L57/46
clone L57/46, from mouse
別名:
calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit1, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav1.2, calcium channel, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 1, cardic muscle, calcium channel, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit,
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L57/46, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775)
rabbit ... Cacna1C(100101555)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 calcium channel on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB13170:
試験成績書(COA)