安全性情報
MAB2514
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone BMB5
ascites fluid, clone BMB5, Chemicon®
別名:
VLA-5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
BMB5, monoclonal
application:
FACS
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
mouse
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
11
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BMB5, monoclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA5(3678)
特異性
フィブロネクチン受容体であるマウスインテグリンVLA-5(alpha5beta1)対する抗体としてAntibody MAB2514に注目しました。 この抗体はFisherラット由来の脾臓細胞を融合して得られます。このラットは、骨髄腫P3X63Ag9.653細胞を持つマウス胚性がん種P19細胞によって免疫付与されています。抗体の選択性は(125)-I-表面標識化細胞からalpha5beta1ヘテロ二量体を免疫沈降させたこと、インテグリンサブユニットの細胞質ドメインに対する抗血清を持つ細胞ライセートからのVLA-5抗原が交互に欠乏すること、および、このインテグリンを発現することが知られている細胞からVLA-5インテグリンを免疫沈降させたことによって確認されています。 以下の細胞株について、alpha5beta1発現能をテストしました:P19細胞、マウス黒色腫B16F1細胞、マウス扁平上皮がんSCC細胞、および胸腺細胞。 免疫沈降による特性評価では、標準的にはSDS-PAGEにより、非還元性条件下で6%ゲルを使用して解析されます。
免疫原
この抗体はFisherラット由来の脾臓細胞を融合得られます。このラットは骨髄腫P3X63Ag9.653細胞を持つマウス胚性がん種P19細胞によって免疫付与されています。
アプリケーション
Anti-Integrin α5β1 Antibody、クローンBMB5はIntegrin α5β1の検出を目的とするFC、IC、WB、IH、FUNCでの使用について検証されています。
フィブロネクチンへの細胞粘着を阻害: 10 μg/mL
細胞がフィブロネクチンのどこに付着するかについては、VLA-4 (alpha4beta1)インテグリンのような他のフィブロネクチン受容体も関与することに注意が必要です。BMB5による細胞付着阻害だけでは完璧ではありません。
10E6相当細胞ライセートからの免疫沈降:2 μg
フローサイトメトリー:10μg/mL
ウェスタンブロッティング(非変性ゲル)
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
保存剤を含まない液体。
保管および安定性
凍結した未希釈アリコートを-20°Cで最長12ヵ月保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2514:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ivan Medina-Estrada et al.
Mediators of inflammation, 2016, 6120509-6120509 (2016-04-02)
17β-Estradiol (E2), the predominant sexual hormone in females, is associated with the modulation of the innate immune response (IIR), and changes in its levels at parturition are related to intramammary infections, such as mastitis. In bovine mammary epithelial cells (bMECs)
Decipher the dynamic coordination between enzymatic activity and structural modulation at focal adhesions in living cells.
Lu, S; Seong, J; Wang, Y; Chang, SC; Eichorst, JP; Ouyang, M; Li, JY; Chien, S; Wang, Y
Scientific Reports null
Yuefei Lou et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 21(1), 85-85 (2023-09-16)
Adhesion of the implanting blastocyst involves the interaction between integrin proteins expressed by trophoblast cells and components present in the basement membrane of the endometrial luminal epithelium. Although several factors regulating integrins and their adhesion to fibronectin are already known
María Guadalupe Salgado-Lora et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-02)
Changes in the levels of reproductive hormones compromise the bovine innate immune response (IIR). Changes in 17β-estradiol (E2) and prolactin (bPRL) levels affect the IIR of bovine mammary epithelial cells (bMECs), the target tissue of these hormones. In this work
Dan-Pei Li et al.
Nature communications, 14(1), 4436-4436 (2023-07-23)
Inhibition of immunocyte infiltration and activation has been suggested to effectively ameliorate nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Paired immunoglobulin-like receptor B (PirB) and its human ortholog receptor, leukocyte immunoglobulin-like receptor B (LILRB2), are immune-inhibitory receptors. However, their role in NASH pathogenesis is