安全性情報
MAB4444
Sigma-Aldrich
抗上皮細胞接着分子(EpCAM)抗体、クローン8
clone mab 8, from mouse
別名:
Adenocarcinoma-associated antigen, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, antigen identified by monoclonal antibo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
mab 8, monoclonal
application:
FACS
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
mab 8, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
上皮細胞接着分子(EpCAM、CD326)は、約40 kDaの膜貫通型糖タンパク質です。EpCAMは最初に、急速に増殖する上皮性腫瘍で高発現を示す腫瘍関連マーカーとして同定されました。そのため、EpCAMには、腫瘍の診断および治療の手段として大きな関心が寄せられています。EpCAMは正常上皮細胞にも発現されていますが、発現レベルは比較的低いです。予備試験は、EpCAMの細胞間接着機能に限定されていました。しかし、最近の研究で、細胞の遊走、細胞のシグナル伝達、分化、増殖などの多様な過程に関与していることが示されています。
特異性
この抗体は、とくに未分化ヒト胚性幹細胞の上皮細胞接着分子(EpCAM)を認識します。
免疫原
HES-3細胞(Choo, et al. (2008) Stem Cells. Jun;26(6):1454-63)
エピトープ:不明
アプリケーション
この抗上皮細胞接着分子(EpCAM)抗体、クローン8は、上皮細胞接着分子(EpCAM)の検出において、FC、IC、WBでの使用が検証されています。
フローサイトメトリー:0.5 µg使用、ヒト胚性幹細胞で上皮細胞接着分子を検出できます。
ウェスタンブロッティング:独立したラボが前回のロットをWBで使用しました。 (Ng, V., et al., 2010)
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性・初期分化
接着分子(CAM)
品質
ヒト胚性幹細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:1-10 µg/mLで使用、ヒト胚性幹細胞の上皮細胞接着分子(EpCAM)を検出できます。
ターゲットの説明
約40 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4, 150 mM NaCl)および0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト胚性幹細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4444:
試験成績書(COA)