安全性情報
MAB858-3
Sigma-Aldrich
抗RSV抗体、核タンパク質、クローン130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
別名:
RSV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
130-12H, monoclonal
application:
ELISA
IF
化学種の反応性:
human
テクニック:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
citations:
4
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
130-12H, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2κ
輸送温度
wet ice
詳細
RSVは不安定なパラミクソウイルスで、組織培養においてヒト細胞の特徴的な融合を引き起こします(合胞体効果)。AとBの2つのサブタイプが同定されています。サブタイプBは、ウイルスの無症候性株であることがわかっています。重度の臨床疾患には、サブタイプA株が関与します。
特異性
核タンパク質、42-44kD
免疫原
CH-18537
アプリケーション
1:800+でのELISA
1:100-200+での間接的免疫蛍光染色(新鮮凍結組織切片)
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗RSV抗体、核タンパク質、クローン130-12Hは、呼吸器合胞体ウイルスのレベルを検出します。ELISA、IFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
精製品。 0.02 M PB、0.25 M NaCl、pH 7.6、0.1%アジ化ナトリウム中の液体。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB858-3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julien Sourimant et al.
Science advances, 8(25), eabo2236-eabo2236 (2022-06-25)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of lower respiratory infections in infants and the immunocompromised, yet no efficient therapeutic exists. We have identified the AVG class of allosteric inhibitors of RSV RNA synthesis. Here, we demonstrate through biolayer
Silke M Currie et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(6), 2699-2710 (2016-02-14)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of respiratory tract infection in infants, causing significant morbidity and mortality. No vaccine or specific, effective treatment is currently available. A more complete understanding of the key components of effective host response
Shuai Shao et al.
NPJ vaccines, 9(1), 62-62 (2024-03-20)
Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the most important pathogens causing respiratory tract infection in humans, especially in infants and the elderly. The identification and structural resolution of the potent neutralizing epitopes on RSV fusion (F) protein enable an
Cholesterol-rich microdomains as docking platforms for respiratory syncytial virus in normal human bronchial epithelial cells.
San-Juan-Vergara, H; Sampayo-Escobar, V; Reyes, N; Cha, B; Pacheco-Lugo, L; Wong et al.
Journal of virology null