Merck
MABC1103
Sigma-Aldrich
Anti-IDH1/2 Mutant (R132/172) Antibody, clone MsMab-1
clone MsMAb-1, from mouse
別名:
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase, Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial, ICD-M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MsMAb-1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(IDH)は、イソクエン酸の酸化的脱炭酸を触媒して、αケトグルタル酸と二酸化炭素を生成します。ヒト(IDH1-3)には3つの形態があり、IDH3は、NAD+を補助因子として利用して、クエン酸回路内で機能し、IDH1(EC 1.1.1.42、UniProt P48735)およびIDH2(EC 1.1.1.42、UniProt P48735)は、NADP+を補助因子として利用してクエン酸回路外で機能します。変異したIDH1およびIDH2は、それぞれ細胞質とミトコンドリアにおいて、αケトグルタル酸をオンコメタボライト(癌代謝物)R(-)-2-hydroxyglutarate(2-HG)へと変換します。イソクエン酸デヒドロゲナーゼ1 ⁄ 2変異は、神経膠腫、急性骨髄性白血病(AML)、軟骨腫瘍、骨肉腫、骨巨細胞腫(GCTB)、オリエ病、およびマフッチ症候群において報告されています。
特異性
クローンMsMab-1は、ウェスタンブロッティングおよびペプチドを用いたELISA法により、Arg132変異のあるIDH1(R132AD/E/G/H/M/N/Q/SY)およびArg172変異のあるIDH2(R172A/C/D/E/G/L/Q/S/Y)を認識しますが、野生型IDH1/2やその他のIDH1/2変異(IDH1-R132C/F/I/K/L/P/R/T/V/W、IDH2-H175Y、R172F/H/I/K/M/N/P/T/V/W)は認識しません。
免疫原
R132G変異を持つヒトIDH1配列由来のKLH結合ペプチド。
エピトープ:IDH1-R132/IDH2-R172変異部位
アプリケーション
この抗IDH1/2変異体(R132/172)抗体、クローンMsMab-1は、IDH1/2変異体の検出を目的としたウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト大腸、ヒト直腸結腸がんおよびヒト卵巣がん組織において、IDH1/2変異体(R132/172)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:変異体選択性は、精製IDH1/2 MBP融合コンストラクトならびに外因的に発現したIDH1/2タンパク質を発現するCHO細胞のライセートに対して検証されました(Kato Kaneko, M., et al. (2013).Tohoku J Exp Med. 230(2):103-109; Liu, X., et al. (2013).Cancer Res. 2(6):803-814)。
ウェスタンブロッティング:トランスフェクトしたUSOS骨肉腫細胞からのライセートにおいて、外因的に発現したIDH2- R172Sを検出できますが、野生型のIDH2またはIDH2-H175Y PA融合タンパク質は検出しません(Kato Kaneko, M., et al. (2014).Cancer Sci.;105(6):744-748)。
免疫組織染色:パラフィン包埋ヒトGCTB(骨巨細胞種)組織切片において、IDH2 R172S変異体を検出できますが、野生型IDH1/2は検出しません(Kato Kaneko, M., et al. (2014).Cancer Sci.;105(6):744-748)。
免疫組織染色:パラフィン包埋ヒト骨肉腫細胞組織切片において、IDH2 R172S変異体を検出できますが、野生型IDH1/2は検出しません(Liu, X., et al. (2013).Cancer Res. 2(6):803-814)。
研究のカテゴリ
アポトーシス &がん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
IDH2-R172Sを発現するU2OS細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのU2OS細胞ライセートにおいて、外因的に発現したIDH2-R172S変異体を検出できますが、野生型IDH2は検出しません。
ターゲットの説明
実測値:約47 ~ 50 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1103:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marion Classe et al.
Cell reports, 25(3), 811-821 (2018-10-18)
Esthesioneuroblastoma (ENB) is a rare cancer of the olfactory mucosa, with no established molecular stratification to date. We report similarities of ENB with tumors arising in the neural crest and perform integrative analysis of these tumors. We propose a molecular-based
Shuai Chen et al.
Cell death & disease, 9(3), 347-347 (2018-03-03)
WW domain-binding protein 2 (WBP2) has been demonstrated as oncogenic in breast cancer. Many studies have revealed the WBP2 gene as a high-risk gene for leukoariaosis and cerebral white matter lesions is important in the pathologic stage of glioma development.
Sinthu Pathmanapan et al.
Cell reports, 42(6), 112578-112578 (2023-06-02)
Chondrosarcomas are the most common malignancy of cartilage and are associated with somatic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 genes. Somatic IDH mutations are also found in its benign precursor lesion, enchondromas, suggesting that IDH mutations are early