安全性情報
MABC184
Sigma-Aldrich
抗SDF-1抗体、クローンK15C、アジドフリー
clone K15C, from mouse
別名:
Stromal cell-derived factor 1, SDF-1, hSDF-1, C-X-C motif chemokine 12, Intercrine reduced in hepatomas, IRH, hIRH, Pre-B cell growth-stimulating factor, PBSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K15C, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXCL12(6387)
詳細
ストロマ細胞由来因子1(SDF-1)は、C-X-Cモチーフケモカイン12(CXCL12)、イントラクライン減少ヘパトーマ(IRH)、およびプレB細胞成長刺激因子(PBSF)としても知られています。SDF-1は、Tリンパ球、単球で活性、および好中球で非活性の化学誘引物質です。SDF-1は、その受容体のCXCR4およびCXCR7を介して単球とTリンパ球の移動を刺激し、またICAM-1でコーティングされた表面への単球の付着を減少させます。心筋梗塞後に保護的役割を果たし、胚の発生過程において重要な機能を担うSDF-1は、B細胞リンパ球産生、骨髄造血、および心室中隔形成に必要とされます。アイソフォームαおよびアイソフォームβは広範に発現し、肝臓、膵臓、および脾臓で最も高レベルに検出されます。アイソフォームγは主に心臓で発現します。アイソフォームδ、アイソフォームε、およびアイソフォームθは膵臓で最も高レベルに発現します。
特異性
この抗体はSDF-1のN末端を認識します。この抗体はSDF-1αおよびSDF-1βを検出できます。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトSDF-1に相当するBSA結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗体、抗SDF-1抗体、クローンK15C、アジドフリーを用いたSDFの検出は、ウェスタンブロッティング、IHC、中和およびELISAでバリデーションされています。
ウェスタンブロッティング:0.375 µg/mLを使用し、10 µgのHeLaおよびRAW264.7細胞ライセートでSDF-1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:独立した研究所が、SDF-1α、SDF-1β、およびSDF-IP10キメラをWBで検出しましたが、IP-10、IL-8、MDC、MIP-1b、エオタキシン、およびRANTESは検出していません(Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999).Proc Natl Acad Sci USA.96(15):8585-8590.)。
ELISA:独立した研究所が、SDF-1α、SDF-1β、およびSDF-IP10キメラをELISAで検出しましたが、IP-10、IL-8、MDC、MIP-1b、エオタキシン、およびRANTESは検出していません(Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999).Proc Natl Acad Sci USA.96(15):8585-8590.)。
免疫組織染色:独立した研究所が、ヒト胎児肝臓、肺、および腎臓組織でSDF-1を検出しています(Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999).Proc Natl Acad Sci USA.96(15):8585-8590.)。
中和分析:独立した研究所において、CAF存在下でのMCF-7-ras腫瘍成長の増加が緩和され、血管形成が軽減され、腫瘍でのEPC動員が縮小されています(Orimo, A., et al. (2005).Cell.121(3):335-348.)。
免疫組織染色:独立した研究所が、正常および自己免疫疾患の皮膚組織の表皮樹状細胞(DC)でSDF-1を検出しています(Pablos, J. L., et al. (1999).Am J Pathol.155(5):1577-1586)。
免疫組織染色:独立した研究所が、微小な腸組織、直腸組織、膣組織、および子宮頸管組織の粘膜面でSDF-1を検出しています(Agace, W. W., et al. (2000).Curr Biol. 10(6):325-328.)。
免疫組織染色:独立した研究所が、マウス骨髄切片でSDF-1を検出しています(Dar, A., et al (2005).Nat Immunol. Epub 2005.)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
品質
HEPG2細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.375 µg/mLの本抗体は、10 µgのHEPG2細胞ライセートでSDF-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約18 kDa。SDF-1単量体の分子量算出値は9 kDaですが、SDF-1二量体は約18 kDaとして実測されています(Veldkamp, C. T., et al. (2008).Sci Signal.1(37):ra4.)。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
防腐剤を含まないPBSを含有するバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
HEPG2細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC184:
MABC184-100UGKL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongmin Yun et al.
Communications biology, 1, 216-216 (2018-12-12)
Glaucoma is the leading cause of irreversible vision loss, and reducing elevated intraocular pressure is currently the only effective clinical treatment. The trabecular meshwork is the main resistance site for aqueous outflow that maintains intraocular pressure. In this study, we
Benoit Egarnes et al.
Frontiers in immunology, 9, 132-132 (2018-02-16)
Influenza A virus (IAV) is recognized to cause severe pulmonary illnesses in humans, particularly in elderly and children. One of the features associated with IAV infection is an excessive lung inflammation due to an uncontrolled immune response. The nucleotide-binding oligomerization
Mitra J Hooshmand et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(3), 1069-1085 (2017-07-09)
Inflammatory processes play a key role in pathophysiology of many neurologic diseases/trauma, but the effect of immune cells and factors on neurotransplantation strategies remains unclear. We hypothesized that cellular and humoral components of innate immunity alter fate and migration of
Jiangning Tan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(6), 2269-2285 (2017-02-10)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease characterized by the accumulation of apoptosis-resistant fibroblasts in the lung. We have previously shown that high expression of the transcription factor Twist1 may explain this prosurvival phenotype in vitro. However, this observation has
Nicolas Pionnier et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(4), e0004605-e0004605 (2016-04-26)
Our knowledge and control of the pathogenesis induced by the filariae remain limited due to experimental obstacles presented by parasitic nematode biology and the lack of selective prophylactic or curative drugs. Here we thought to investigate the role of neutrophils