安全性情報
MABC44
Sigma-Aldrich
抗LAMP-3抗体、クローン16H11.2
clone 16H11.2, from mouse
別名:
LAMP, CD208, LAMP-3, DC-loysosome-associated membrane glycoprotein, DC LAMP, DC-LAMP, Protein TSC403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16H11.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP3(27074)
詳細
リソソーム関連膜タンパク質(LAMP)は、膜貫通型リソソーム糖タンパク質であり、リソソーム標的シグナルとして共通のGly-Tyrモチーフを共有しています。LAMP-1とLAMP-2には1型膜貫通ドメインがありますが、LAMP-3は膜貫通4スーパーファミリードメインを持っており、テトラスパニンです。 好塩基球がFceRIを介して刺激されると、LAMP-3が細胞内局在から細胞膜へと移行します。そのため、LAMP-3は好塩基球活性化の信頼性の高いマーカーとなります。LAMP-3の発現は、ヒト骨髄肥満細胞や白血病ヒト肥満細胞株(HMC-1)などの細胞株で報告されていることが知られています。LAMP3は、一連の腫瘍細胞において、小胞体ストレス応答(UPR)を介して低酸素によって調節されていることが示されています。UPRは小胞体ストレスへの適応機構であり、さまざまな機構を介して腫瘍の低酸素適応に寄与することが示されています。
免疫原
ヒトLAMP-3に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗LAMP-3抗体、クローン16H11.2を用いたLAMP-3の検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:2000で使用、大腸腺癌組織のLAMP-3を検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
オルガネラ・細胞マーカー
品質
MCF-7細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、MCF-7細胞ライセート中のLAMP-3を検出できます。
ターゲットの説明
約65 kDa、実測。
このタンパク質の算出した分子量は41 kDaですが、グリコシル化のため、約65-90 kDaとして認められます(de Saint-Vis, B., et al. (1998). Immunity. 9(3):325-336)。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2bκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
MCF-7細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC44:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junya Nishimura et al.
Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 16(4), 333-344 (2019-04-11)
Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells to induce cytotoxic T lymphocytes in the tumor environment. After acquiring antigens, DCs undergo maturation and their expression of MHC and co-stimulation molecules are enhanced, along with lysosome-associated membrane glycoprotein 3
Jorge Antolio Dominguez-Bautista et al.
European journal of cell biology, 94(3-4), 148-161 (2015-02-15)
The family of lysosome-associated membrane proteins (LAMP) includes the ubiquitously expressed LAMP1 and LAMP2, which account for half of the proteins in the lysosomal membrane. Another member of the LAMP family is LAMP3, which is expressed only in certain cell