Merck
MABC86
Sigma-Aldrich
Anti-Nesprin-2 Antibody, clone K20-478
clone K20-478, from mouse
別名:
Nesprin-2, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, Protein NUANCE, Synaptic nuclear envelope protein 2, Syne-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K20-478, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYNE2(23224)
詳細
ネスプリン2(別名:SYNE-2、核膜スペクトリン反復タンパク質2、核・アクチン結合配列タンパク質)には、細胞内の空間構成を維持するため、オルガネラとアクチン細胞骨格をネットワークで結ぶ機能があります。ネスプリン2は、核膜や細胞質F-アクチンと相互作用することで核と細胞骨格をつなぎ、繊毛形成初期に中心体が細胞表層に移動するために必要です。ネスプリン2は腎臓で高度に発現しており、さらに成体および胎児の肝臓、胃、胎盤で広くみられます。ネスプリン2の欠損は、5型のエメリー・ドレイフス型筋ジストロフィー(EDMD5)の原因となります。
免疫原
ヒトネスプリン2に相当するHisタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗ネスプリン2抗体クローンK20-478を用いたネスプリン2の検出は、ウェスタンブロッティング、ICC、IPでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、HepG2およびCOS-7細胞でネスプリン2を検出できます。
免疫沈降:独立した研究所において、HA-MKS3トランスフェクトしたHEK293全細胞抽出物で、ネスプリン2を免疫沈降させました。次に、免疫沈降したサンプルを、同じ抗体を用いてウェスタンブロッティングしました(Dawe, H. R., et al. (2009).J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626)。
ウェスタンブロッティング:独立した研究所において、IMCDE全細胞抽出物でネスプリン2が検出されました。25 kDaのABD含有アイソフォームが高度に観察されたのは、コンフルエンス後(+72時間)だけでした。しかし、第2の主要ABD含有アイソフォームがコンフルエンス前後に55 kDaで観察されました(Dawe, H. R., et al. (2009).J Cell Sci. 122(Pt 15): 2716-2626)。
Dylight®はThermo Fisher Scientific社の登録商標です。Alexa FluorはMolecular Probes, Inc.社の登録商標です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
COS-7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのCOS-7細胞ライセートでネスプリン2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約250 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC86:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasunao Kamikawa et al.
Cell death discovery, 7(1), 152-152 (2021-07-07)
The nuclear envelope (NE) safeguards the genome and is pivotal for regulating genome activity as the structural scaffold of higher-order chromatin organization. NE had been thought as the stable during the interphase of cell cycle. However, recent studies have revealed
Aravindh Subramani et al.
Cells, 12(13) (2023-07-14)
The spread of tumor cells and the formation of distant metastasis remain the main causes of mortality in cancer patients. However, the mechanisms governing the release of cells from micro-environmental constraints remain unclear. E-cadherin negatively controls the invasion of epithelial
Maria Chiara Lionetti et al.
Biophysical journal, 118(9), 2319-2332 (2020-04-23)
The nuclear morphology of eukaryotic cells is determined by the interplay between the lamina forming the nuclear skeleton, the chromatin inside the nucleus, and the coupling with the cytoskeleton. Nuclear alterations are often associated with pathological conditions as in Hutchinson-Gilford