Merck
MABE1126
Sigma-Aldrich
抗DNA G-四重鎖(G4)抗体、クローン1H6
clone 1H6, from mouse
別名:
DNA G-quadruplex (G4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H6, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
一本鎖グアニン(G)リッチDNAは、G-四重鎖(G-4分子、G4)と呼ばれる安定した二次構造を形成できます。4個のグアニン塩基は、フーグスティーン水素結合を介して結合し、グアニン四分子(G-四分子)と呼ばれる四角形の平面構造を形成することができます。また、2つ以上のG-四分子は、互いの上に重なってG-四重鎖を形成できます。四重鎖構造は、四分子の各対の間の中央の溝に位置するカチオン、特にカリウムが存在するとさらに安定化されます。DNA G-四分子は、1つのDNA鎖内(分子内)、2つのDNA鎖の間(二分子)、または4つのDNA鎖(四分子)内で形成されることがあります。G4 DNAは、複製、転写、または組換え時に、十分な長さの一本鎖GリッチDNAが露出しているゲノムのどこにでも生じます。四重鎖形成オリゴヌクレオチドの化学分析により、安定性が異なる動的四重鎖構造が多数存在することが明らかになりました。G4 DNA構造は多様な性質を持つため、分子生物医学研究において魅力的なトピックとなっています。
特異性
クローン1H6は、四分子と単分子(分子内)の両方のDNA G-四重鎖(G4)構造と配列特異性なく結合しますが、四分子RNA構造または三重鎖DNA構造に対しては著しく低い親和性を示し、非G4 ssDNAとddDNAのいずれに対しても親和性をほとんど、またはまったく示しません。しかし、クローン1H6は[AGGG(TTAGGG)3]単分子G4構造とは結合しないと見られ、すべてではありませんが多くのDNA G4構造に対して広範な選択性を示します(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
標的となるDNA構造物は、種特異的ではありません。
免疫原
テロメア反復を有するオリゴヌクレオチド由来のKLH結合G-四重鎖DNA。
アプリケーション
この抗DNA G-四重鎖(G4)抗体、クローン1H6は、DNA G-四重鎖の検出において、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ELISA、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50~250で使用、ヒト膵臓およびマウス腎臓組織でDNA G-四重鎖(G4)を検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、中期のHeLa細胞およびマウス胚性幹細胞の凝集した染色体でDNA G-四重鎖(G4)fociを検出しました(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、パラホルムアルデヒド固定およびTriton X-100透過処理済みHeLa細胞のDNアーゼ処理時に、大幅に減少した核DNA G-四重鎖(G4)免疫反応性を検出しました(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、G4-巻き戻しヘリカーゼFANCJが欠乏しているニワトリDT40細胞で、G-四重鎖(G4)安定化剤テロメスタチン/TMS処理により誘導された核DNA G4免疫反応性を検出しましたが、ヒトFANCJ発現DT40細胞では薬剤増強効果は見られませんでした(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、DNA G4安定化剤テロメスタチン/TMSの処理後のU20S細胞で、核DNA G-四重鎖(G4)fociの時間依存性増加を検出しました(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
ELISA:代表的ロットの標的選択性を競合ELISAにより特定しました。クローン1H6は、四分子と単分子(分子内)の両方のDNA G-四重鎖(G4)構造と結合します(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
フローサイトメトリー:Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
免疫組織染色:代表的なロットは、皮膚、膵臓、睾丸、胎盤、脳、虫垂、結腸、および腎臓を含む、さまざまなパラフィン包埋ヒト組織切片で、核DNA G-四重鎖(G4)免疫反応性を検出しました(Henderson, A., et al. (2014).Nucleic Acids Res. 42(2):860-869)。
研究のサブカテゴリ
神経受容体
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:2.0 µg/mLで使用、HeLa細胞のDNA G-四重鎖(G4)を検出できます。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1126:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuanfeng Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(7), e2103485-e2103485 (2022-01-23)
Diabetic foot ulcers infected with antibiotic-resistant bacteria form a severe complication of diabetes. Antimicrobial-loaded hydrogels are used as a dressing for infected wounds, but the ongoing rise in the number of antimicrobial-resistant infections necessitates new, nonantibiotic based designs. Here, a
Lauren L Prister et al.
Molecular microbiology, 112(4), 1219-1234 (2019-07-25)
Neisseria gonorrhoeae, the sole causative agent of gonorrhea, constitutively undergoes diversification of the Type IV pilus. Gene conversion occurs between one of the several donor silent copies located in distinct loci and the recipient pilE gene, encoding the major pilin
Xiaolin Wang et al.
iScience, 25(11), 105312-105312 (2022-10-29)
DNA G-quadruplex is a non-canonical secondary structure that could epigenetically regulate gene expression. To investigate the regulating role of G-quadruplex, we devised an integrating method to perform the algorithm profiling and genome-wide analysis for the dynamic change of genomic G-quadruplex
Christine M Carle et al.
PLoS genetics, 12(3), e1005842-e1005842 (2016-03-08)
Guanine (G)-rich DNA readily forms four-stranded quadruplexes in vitro, but evidence for their participation in genome regulation is limited. We have identified a quadruplex-binding protein, Lia3, that controls the boundaries of germline-limited, internal eliminated sequences (IESs) of Tetrahymena thermophila. Differentiation
Denisa Komůrková et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
G-quadruplexes (G4s) are four-stranded helical structures that regulate several nuclear processes, including gene expression and telomere maintenance. We observed that G4s are located in GC-rich (euchromatin) regions and outside the fibrillarin-positive compartment of nucleoli. Genomic regions around G4s were preferentially