安全性情報
MABE341
Sigma-Aldrich
抗ピューロマイシン抗体、クローン17H1
clone 17H1, from rat
別名:
Clone 17H1 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
17H1, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: suitable
citations:
10
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
17H1, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPEPPS(9520)
詳細
ピューロマイシンは、ストレプトミセス属バクテリア由来のアミノヌクレオシド抗生物質で、リボソームの早期連鎖停止によって翻訳をブロックするタンパク質合成阻害剤として機能します。ピューロマイシンに対するモノクローナル抗体は、翻訳を直接モニタリングするための標準的な免疫化学的手法(翻訳の表面センシング(SUnSET)として知られる方法)に使用できます。この抗体がタンパク質翻訳分析に有用となっているのは、分子の一部がアミノアシル化tRNAの3′末端と類似しているためです。ピューロマイシンは、胸腺細胞およびヒトHL-60白血病細胞においてDNA断片化を誘導します。
特異性
ピューロマイシンで前培養されたヒト試験サンプルと反応することが示されています。試験サンプルがピューロマイシンで培養される際に、すべての動物種と反応することが予測されています。
免疫原
ストレプトミセス属由来ピューロマイシン
アプリケーション
抗ピューロマイシン抗体、クローン17H1は、タンパク質に組み込まれたピューロマイシンを検出します。ピューロマイシンに対するモノクローナル抗体は、標準的な免疫化学的手法にも使用できます。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
ピューロマイシンとシクロヘキシミドで、またはピューロマイシンのみで処理したHEK293細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:100,000で使用、ピューロマイシンのみで処理したHEK293細胞ライセートでピューロマイシン組み込みネオ合成タンパク質を検出できます。また、この抗体は、ピューロマイシンとシクロヘキシミドで処理したHEK293細胞で微量なピューロマイシン組み込みネオ合成タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
ピューロマイシンは、ネオ合成タンパク質に組み込まれています。ピューロマイシンのみの存在下では、この抗体はピューロマイシン組み込みネオ合成タンパク質を複数の分子量で検出します。しかし、真核生物におけるタンパク質生合成阻害剤のシクロヘキシミドとの共存下では、シグナル減少が観察されます。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製ラットモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ピューロマイシンとシクロヘキシミドで、またはピューロマイシンのみで処理したHEK293細胞ライセート。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE341:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Faraz Ahmad et al.
Bioscience reports, 38(3) (2018-04-28)
Neonatal neuropsychiatric stress induces alterations in neurodevelopment that can lead to irreversible damage to neuronal physiology, and social, behavioral, and cognitive skills. In addition, this culminates to an elevated vulnerability to stress and anxiety later in life. Developmental deficits in
Faraz Ahmad et al.
Neuropsychiatric disease and treatment, 14, 3289-3298 (2018-12-21)
Lead (Pb) is a persistent environmental neurotoxin and its exposure even in minute quantities has been known to induce neuronal defects. The immature brain is singularly sensitive to Pb neurotoxicity, and its exposure during development has permanent detrimental effects on
Yizhe Sun et al.
Nature communications, 12(1), 5147-5147 (2021-08-28)
PTEN is frequently mutated in human cancers and PTEN mutants promote tumor progression and metastasis. PTEN mutations have been implicated in immune regulation, however, the underlying mechanism is largely unknown. Here, we report that PTENα, the isoform of PTEN, remains
Jian Lei et al.
The EMBO journal, 40(11), e102277-e102277 (2021-04-21)
The ongoing outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus 2 (SARS-CoV-2) demonstrates the continuous threat of emerging coronaviruses (CoVs) to public health. SARS-CoV-2 and SARS-CoV share an otherwise non-conserved part of non-structural protein 3 (Nsp3), therefore named as "SARS-unique
Zhongyan Wu et al.
EMBO reports, 24(5), e55641-e55641 (2023-03-18)
Stress granules are dynamic cytoplasmic ribonucleoprotein granules that assemble in response to cellular stress. Aberrant formation of stress granules has been linked to neurodegenerative diseases. However, the molecular mechanisms underlying the initiation of stress granules remain elusive. Here we report