詳細
サルウイルス(SV40)のラージT抗原とスモールT抗原はいずれも、SV40ゲノムの初期領域にコードされています。ラージT抗原はDNAに結合し、53,000ダルトンの細胞タンパク質p53と複合体を形成します。p53は、溶解性増殖の際のウイルスDNA複製の開始に必要です。さらに、ラージT抗原はDNAポリメラーゼと転写因子AP-2に結合し、網膜芽細胞腫感受性遺伝子のP105産物と特異的な複合体を形成します。
特異性
この抗体はSV40のラージT抗原を検出します。
免疫原
SV40の精製ラージT抗原
エピトープ:SV40のラージT抗原
アプリケーション
免疫細胞染色:この抗体は、独立した研究所において、ICCによりSV40ラージT抗原を検出しました(Sabatier, J., et al. (2005).58(4):429-431.; Del Valle, L., et al. (2004).J Virol.78(7):3462-3469.)。
抗SV40ラージT抗原抗体 クローンPAb416は、SV40ラージT抗原に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびICCで使用できます。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
免疫グロブリンおよび免疫学
品質
Cos-1細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、Cos-1細胞ライセート10 µg中のSV40ラージT抗原を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、Cos-1細胞ライセート10 µg中のSV40ラージT抗原を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約82 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
Cos-1細胞ライセート
Cos-1細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABF121:
試験成績書(COA)
The Journal of general virology, 92(Pt 4), 789-795 (2010-12-24)
To investigate polyomavirus infection in wild rodents, we analysed DNA samples from the spleens of 100 wild rodents from Zambia using a broad-spectrum PCR-based assay. A previously unknown polyomavirus genome was identified in a sample from a multimammate mouse (Mastomys
PLoS pathogens, 9(10), e1003688-e1003688 (2013-10-17)
Viruses within a family often vary in their cellular tropism and pathogenicity. In many cases, these variations are due to viruses switching their specificity from one cell surface receptor to another. The structural requirements that underlie such receptor switching are
Oncology reports, 23(2), 377-386 (2010-01-01)
Werner syndrome (WS) results from defects in the gene encoding WRN RecQ helicase. WS fibroblasts undergo premature senescence in culture. Because cellular senescence is a tumor suppressor mechanism, we examined whether WS fibroblasts exhibited reduced tumorigenicity, in comparison to control
Cancer, 117(11), 2379-2385 (2011-06-01)
Anal carcinoma is thought to be driven by human papillomavirus (HPV) infection through interrupting function of cell regulatory proteins such as p53 and pRb. John Cunningham virus (JCV) expresses a T-antigen that causes malignant transformation through development of aneuploidy and
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(8), 959-968 (2007-06-01)
Impaired BK virus (BKV)-specific immunity is a key risk factor of polyomavirus-associated nephropathy. We hypothesized that BKV agnoprotein might constitute an important immune target, as it is highly expressed after infection in vitro. We demonstrate abundant expression of BKV agnoprotein