安全性情報
MABF2061
Sigma-Aldrich
抗TAPA-1(CD81)抗体、クローン5A6
clone 5A6, from mouse
別名:
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5A6, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD81(975)
詳細
CD81抗原(UniProt:P60033、別名:26 kDa細胞表面タンパク質TAPA-1、抗増殖性抗体1の標的、テトラスパニン-28、Tspan-28、CD81)は、ヒトにおいてCD81(別名:TAPA1、TSPAN28)遺伝子(Gene ID:975)によってコードされています。TAPA-1は、テトラスパニン(TM4SF)ファミリーの非グリコシル化、ホモ二量体、複数回膜貫通タンパク質です。血液リンパ細胞、神経外胚葉細胞、および間葉腫瘍細胞株などの幅広い細胞で発現し、またリンパ腫細胞増殖の調節に関与することが報告されています。TAPA-1は、4つの膜貫通ドメイン、2つの細胞外ループ、および細胞内の短いアミノおよびカルボキシル末端で構成されています。TAPA-1は、B、T、およびその他の細胞の細胞接着、形態、活性化、増殖、および分化に影響を及ぼすことが分かっています。B細胞では、TAPA-1はCD21、CD19、およびLeu13などの複合体の一部です。この複合体は、抗原特異的認識とCD21媒介性補体認識の橋渡しをすることにより、B細胞受容体を介してB細胞活性化の閾値を下げることが報告されています。T細胞では、CD4およびCD8と結合することが分かっており、またCD3に共刺激シグナルを供給します。肝細胞ではC型肝炎ウイルス(HCV)の受容体として機能するとの報告もあります。CD81遺伝子の変異は、抗体欠乏、低ガンマグロブリン血症、再発性細菌感染症や、抗原に対して抗体反応を起こせないなどを特徴とする、分類不能型免疫不全症6(CVID6)の原因となります(Levy S., et al. (1998).Annu.Rev. Immunol.16; 89-109; Oren, R., et al. (1990).Mol.Cell Biol. 10(8); 4007-15)。
特異性
クローン5A6はヒト細胞のTAPA-1(CD81)を検出します。
免疫原
OCI-LY8全細胞(Cellosaurus細胞株)。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでTAPA-1(CD81)を検出できます(Clark, K.L., et. al. (2004).J Biol Chem. 279(19):19401-6)。
免疫沈降:この抗体は、免疫沈降法でTAPA-1(CD81)を免疫沈降できます(Clark, K.L., et. al. (2004).J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990).Mol Cell Biol. 10(8):4007-15)。
フローサイトメトリー:この抗体は、フローサイトメトリーでTAPA-1(CD81)を検出できます(van Zelm, M.C., et. al. (2010).J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990).Mol Cell Biol. 10(8):4007-15)。
阻害:この抗体は、OCI-LY8細胞株の成長および増殖を阻害できます(Oren, R., et. al. (1990).Mol Cell Biol. 10(8):4007-15)。
抗TAPA-1(CD81)、クローン5A6、カタログ番号MABF2061は、TAPA-1(CD81)を検出するマウスモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、阻害アッセイ、免疫沈降、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
品質
HUH-7細胞でフローサイトメトリーにより評価。
フローサイトメトリー:1 µgの本抗体は、100万個のHUH-7細胞でTAPA-1(CD81)を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:25.81 kDa。
物理的形状
アジド含まないPBSを含有する精製マウスモノクローナル抗体IgG1。
フォーマット:精製
プロテインG精製品
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABF2061-25UL:
MABF2061:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arash Latifkar et al.
Developmental cell, 49(3), 393-408 (2019-04-16)
The NAD+-dependent deacetylase Sirtuin 1 (SIRT1) is down-regulated in triple-negative breast cancer. To determine the mechanistic basis by which reduced SIRT1 expression influences processes related to certain aggressive cancers, we examined the consequences of depleting breast cancer cells of SIRT1.
Anna Drożdż et al.
Pharmaceutics, 12(9) (2020-09-17)
Recent years have brought great focus on the development of drug delivery systems based on extracellular vesicles (EVs). Considering the possible applications of EVs as drug carriers, the isolation process is a crucial step. To solve the problems involved in