安全性情報
MABF384
Sigma-Aldrich
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
別名:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A7R34, monoclonal
化学種の反応性
mouse
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Il7R(16197)
詳細
A7R34抗体はマウスCD127へ特異性を持ちます。CD127はInterleukin-7 Receptor alpha chainまたはIL-7Rという名前でも知られる分子量60-90 kDaの細胞表面タンパク質です。CD127は標準的には細胞表面に、共通ガンマ鎖を持つヘテロ二量体(CD132)として発現します。この複合体は機能的にはIL-7(TおよびB細胞の発達および成熟したT細胞の恒常性維持に重要なサイトカイン)の受容体として働きます。第2のサイトカインはThymic Stromal Lymphopoietin (TSLP)としても知られており、CD127の受容体複合体とTSLPR鎖へ結合して樹状細胞の活性化へのトリガーをかけますが、その他にもB細胞の発達、アレルギーと自己免疫にも関与します。A7R34抗体はCD127のための表現型マーカーとして次のような弁別が可能です:未成熟B細胞、胸腺細胞の複数のサブセット‐2価マイナス(CD4-CD8- )と1価プラス(CD4+またはCD8+)のサブセットが存在。さらに低レベルでは成熟T細胞と体皮T細胞。CD127は、CD4とCD25と組み合わせて使用すると、T(REM)として知られる多数の中からTregとeffector/memory Tregを区別する重要なマーカーとして機能します。
アプリケーション
このRat Monoclonal Antibody Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse)、クローンA7R34(カタログ番号 MABF384)を用いるCD127 (IL-7Ra)検出方法についてIP、IHC、免疫蛍光染色、およびフローサイトメトリーで検証されています。
物理的形状
フォーマット:精製
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF384:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabrielle L Goldberg et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(11), 6014-6024 (2010-05-21)
Cytotoxic antineoplastic therapy is used to treat malignant disease but results in long-term immunosuppression in postpubertal and adult individuals, leading to increased incidence and severity of opportunistic infections. We have previously shown that sex steroid ablation (SSA) reverses immunodeficiencies associated