安全性情報
MABN481
Sigma-Aldrich
Anti-Lipocalin-2 Antibody, clone PA348-26.3.5
clone PA348-26.3.5, from mouse
別名:
ngal, neutrophil lipocalin, siderocalin, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, Lipocalin-2, Oncogene 24p3, Siderocalin LCN2, p25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
PA348-26.3.5, monoclonal
application:
ELISA
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PA348-26.3.5, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LCN2(3934)
詳細
Lipocalin-2(LCN2)(別名:Neurophil Gelatinase-Associated Lipocalin、NGAL)はリリポカリンの上位ファミリー(小型で多様な機能を持つ細胞外タンパク質)に属します。Lipocalin-2は好中性顆粒から3種類の異なる形態で分泌されます:単量体(25 kDa)、ジスルフィド結合ホモ二量体(46 kDa)、MMP-9を含むジスルフィド結合ヘテロ二量体(135-kDa)。腎臓上皮の発達を誘起し、鉄と結合して輸送し、Crohn’s Diseaseのような炎症性疾患では分子信号として機能することが広く知られています。がん種を対象とする複数の研究によれば、結腸、肺、胸部、卵巣、膵臓などの臓器に影響を与える何種類かのヒト腫瘍ではLipocalin-2の発現レベルが上昇することが示されています。さらに、このタンパク質を次のような疾病のマーカーとして使用する可能性が興味を集めています:心臓手術後の急性腎傷害(AKI)発病、慢性腎疾患(CKD)の進行、および慢性心不全(CHF)患者の生存率。
免疫原
ヒトLipocalin-2に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗体、Anti-Lipocalin-2 Antibody、クローンPA348-26.3.5を使用するLipocalinの検出はウェスタンブロッティング,IHC & ELISAで検証されています。
免疫組織染色:代表的なロットを希釈倍率1:2,000で使用して、10
gのヒト骨髄と胃組織ライセート中のLipoacalin-2を検出しました。
ELISA: 独立ラボ提供の代表的なロットを使用して、間接ELISAによりLipocalin-2を検出しました。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
ヒト肺組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:この抗体を1 µg/mLで使用して、ヒト肺組織ライセート10 µg中のLipocalin-2を検出しました。
ターゲットの説明
約23 kDa、実測。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN481:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ting Wei et al.
Scientific reports, 6, 24378-24378 (2016-04-15)
Extracranial arteriovenous malformations (AVMs) are rare but dangerous congenital lesions arising from direct arterial-venous shunts without intervening capillaries. Progressive infiltration, expansion, and soft tissue destruction lead to bleeding, pain, debilitation and disfigurement. The pathophysiology of AVMs is not well understood.