安全性情報
MABS1132
Sigma-Aldrich
Anti-CDKL5 Antibody, clone 8F3.1
clone 8F3.1, from mouse
別名:
Cyclin-dependent kinase-like 5, Serine/threonine-protein kinase 9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8F3.1, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cdkl5(382253)
詳細
サイクリン依存性キナーゼ様5(EC 2.7.11.22、UniProt:O76039、別名:セリン/トレオニンプロテインキナーゼ9)は、ヒトのCDKL5(別名:EIEE2、STK9)遺伝子(Gene ID:6792)によってコードされています。CDKL5/STK9は、あらゆる組織に広く分布するセリン/トスレオニンプロテインキナーゼで、胸腺、精巣および脳で最もレベルが高く、ニューロンでは核と樹状突起に局在しています。CDKL5/STK9の発現は生後早期にピークに達することが分かっており、マウスでCdkl5をノックダウンすると、自閉症様行動、樹状突起の低形成、神経回路伝達障害が生じます。同様に、ヒトCDKL5遺伝子の変異は、出生後数か月で現れる重度の精神遅滞と発作が伴うX連鎖性の神経発達障害と関連しています。CDKL5の点突然変異は、レット症候群(RTT)の非定型変異型、小児けいれん、重度の神経発達遅滞の患者でも報告されています。
特異性
UniProt(O76039)で報告されているヒトCDKL5の2つのスプライシングアイソフォームと反応すると予測されています。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトSp100内部フラグメント
エピトープ:内部
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット海馬組織ライセート中のCDKL5を検出できます。
抗CDKL5抗体クローン8F3.1は、CDKL5に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウス小脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのマウス小脳組織ライセート中のCDKL5を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約115 kDa算出値:115.5 kDa(アイソフォーム 1)および107.5 kDa(アイソフォーム 2)一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1132:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji Young Kim et al.
Nature communications, 11(1), 1924-1924 (2020-04-23)
Renal tubular epithelial cells (RTECs) perform the essential function of maintaining the constancy of body fluid composition and volume. Toxic, inflammatory, or hypoxic-insults to RTECs can cause systemic fluid imbalance, electrolyte abnormalities and metabolic waste accumulation- manifesting as acute kidney