Merck
MABS430
Sigma-Aldrich
抗Mcpip1抗体、クローン2H8.2
clone 2H8.2, from mouse
別名:
Mcpip1, Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2H8.2, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H8.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZC3H12A(80149)
詳細
MCP誘導タンパク質1(別名:リボヌクレアーゼZC3H12A、ジンクフィンガーCCCHドメイン含有タンパク質12A)は、ヒトのZC3H12A(別名:dJ423B22.1、MCPIP、MCPIP1)遺伝子によってコードされています。マクロファージ活性化において負の調節因子として働く、CCCH-ジンクフィンガータンパク質ファミリー(全4種類:MCPIP1/2/3/4)に属します(PMID 18178554)。 特にMCPIP1は、そのRNアーゼ活性によってIL-6とIL-12bを標的とすることで、LPS処理による免疫応答の下方制御に関与しています(PMID 22561375)。MCP-1処理によるMCPIP1発現は、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の培養において血管新生を促進しますが、一方、心筋細胞ではアポトーシス細胞死を引き起こすことが報告されています(PMID 18364357および16574901)。
免疫原
ヒトMcpip1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト腎臓組織のMCPIP1を検出できます。
抗Mcpip1抗体クローン2H8.2はMcpip1に対する抗体で、免疫組織染色および免疫細胞染色(パラフィン)で使用できます。
品質
THP-1細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのTHP-1細胞ライセートでMCPIP1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約65 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS430:
試験成績書(COA)