安全性情報
MABT400
Sigma-Aldrich
抗ルブリシン/プロテオグリカン4 クローン5C11抗体
clone 5C11, from mouse
別名:
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
5C11, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
9
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5C11, monoclonal
化学種の反応性
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRG4(10216)
詳細
ルブリシン/プロテオグリカン4と呼ばれるタンパク質は、関節機能に必須の、重要な関節内分泌タンパク質であり、関節疾患の研究においても注目されています。ルブリシン/プロテオグリカン4は、境界潤滑に役割を果たし、滑膜細胞の滑膜増殖を制御し、細胞の軟骨表面への接着を阻害することにより、滑液からの軟骨の析出を防ぎます。ルブリシン/プロテオグリカン4は発育中に造血細胞系や内皮細胞系の成長因子としても作用し、ルブリシン/プロテオグリカン4は眼のような組織における適切なバリアと潤滑の発現に重要と考えられます。ルブリシン/プロテオグリカン4は関節や関節境界付近に多く発現していますが、脳、心臓、肺、腎臓やその他の組織にも存在します。ルブリシン/プロテオグリカン4には、細胞と組織における発現が異なるいくつかのアイソフォームがあります。アイソフォームCおよびDが最も広く発現しています。最後に、ルブリシン/プロテオグリカン4は、表面への影響から、関節疾患の治療法として組織工学や人工軟骨発生の分野で検討されています。
免疫原
ヒトルブリカン/プロテオグリカン4に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗ルブリシン/プロテオグリカン4 クローン5C11抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)を用いたルブリシン/プロテオグリカン4の検出について検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト肝臓およびヒト心臓組織中のルブリカン/プロテオグリカン4を検出できます。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、精製ヒト滑膜ルブリシン、および変形性関節症(OA)、屈指症・関節障害・基節バラ心膜炎症候群(CACP)患者またはウシ、ブタ、ヤギ、イヌ、ラット、モルモットから回収された滑液中のルブリシンを検出します(Ai、M.et al. (2015).PLoS One.10(2):e0116237)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウシおよび去勢雄ウシ由来の精製ウシ滑膜ルブリシンを還元条件下と非還元条件下の両方で検出します(Schmidt, T.A., et al. (2009).Biochim Biophys Acta.1790(5):375-384)。
品質
ルブリシン精製タンパク質においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgの精製ルブリシン/プロテオグリカン4 タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約220 kDa。このタンパク質の算出した分子量は151 kDaですが、145 kDa前後に多数のアイソフォームが認められ、グリコシル化のため、より高分子として現れる可能性があります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT400:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dongrim Seol et al.
Human gene therapy, 33(9-10), 529-540 (2021-10-07)
Lubricin, a glycoprotein encoded by the proteoglycan 4 (PRG4) gene, is an essential boundary lubricant that reduces friction between articular cartilage surfaces. The loss of lubricin subsequent to joint injury plays a role in the pathogenesis of posttraumatic osteoarthritis. In
A single-cell comparison of adult and fetal human epicardium defines the age-associated changes in epicardial activity.
Knight-Schrijver, et al.
Nature cardiovascular research, 1, 1215-1229 (2023)
Taryn E Ludwig et al.
BMC musculoskeletal disorders, 16, 386-386 (2015-12-17)
Proteoglycan 4 (PRG4) and hyaluronan (HA) are key synovial fluid constituents that contribute synergistically to cartilage boundary lubrication; however, the effects of their concentrations as well as their structure, both of which can be altered in osteoarthritis, on this functional
Joseph A M Steele et al.
Biomaterials, 286, 121548-121548 (2022-05-20)
Articular cartilage is comprised of zones that vary in architecture, extracellular matrix composition, and mechanical properties. Here, we designed and engineered a porous zonal microstructured scaffold from a single biocompatible polymer (poly [ϵ-caprolactone]) using multiple fabrication strategies: electrospinning, spherical porogen
Patrick Weber et al.
Advanced healthcare materials, e2401623-e2401623 (2024-07-15)
Osteoarthritis is a degenerative joint disease that is associated with decreased synovial fluid viscosity and increased cartilage friction. Though viscosupplements are available for decades, their clinical efficacy is limited and there is ample need for more effective joint lubricants. This