主要文書
MAIPNTR10
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、疎水性PVDFメンブレン
pore size 0.45 μm, non-sterile
別名:
96-Well PVDF Plate, Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質:
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
ポアサイズ:
0.45 μm pore size
無菌性:
non-sterile
結合型:
high binding surface
物質
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
品質水準
詳細
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
無菌性
non-sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophobic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
Matrix
Immobilon®-P
ポアサイズ
0.45 μm pore size
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:IP
創薬の一連の流れの初期段階で、非細胞ベースのアッセイにより薬剤候補物質の予測性が向上すれば、ADME段階での候補物質のスループットを改善できます。非細胞ベースの透過性アッセイは、開発候補物質の経口吸収の予測モデルです。
MultiScreen Permeability、MultiScreen-IP、およびMultiScreen Acceptorプレートは、受動輸送を予測するための人工膜戦略を支援します。
メンブレンは高信頼性の輸送に適した均一な孔構造と密度を有します:
- 個々のウェルが候補物質のクロストークを最小化します
- スループットを向上させる自動リキッドハンドリングシステムに適合します
透過性アッセイ:
- MultiScreen Permeabilityプレートはポリカーボネートメンブレンを備え、透過性アッセイのためのヘキサン/ヘキサデカン人工層を支持します。1
PAMPAアッセイ:
- MultiScreen-IPプレートは疎水性PVDFメンブレンを備え、PAMPAアッセイのための脂質二重層を支持します。2,3
MultiScreen Acceptorプレート:
- MultiScreen Acceptorプレートは、どのプレートと併用しても受動的に輸送された化合物を捕捉できます。100% PTFE製のこのプレートは、評価対象の小分子の電荷に応じてLC/MSの結果を改善できます。
アプリケーション
研究のカテゴリ
アッセイ
タンパク質
物理的形状
カラーコード: 透明
その他情報
自動化に適合:なし
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
プロトコル
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.