安全性情報
MAWP037A0
Millipore
エアロゾルモニター、37 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
Microscopic particle analysis and sample collection
別名:
Air Quality Monitoring Device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
フィルタ直径
37 mm
ろ過面積
9 cm2
ポアサイズ
0.8 μm pore size
フィッティング
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
アプリケーション
environmental
輸送温度
ambient
詳細
Millipore′ の 37 mm エアロゾル分析モニターは、透明で使い捨てのプラスチック製フィルターホルダーで、MF タイプ(混合セルロースエステル)のMillipore フィルターであらかじめ組み立てられています。モニター部の間にある薄いセルロースサポートがフィルターを塞ぎ、サンプルの流量をフィルター表面に均等に分散させます。 3 部構成の設計により、オープンエアロゾルサンプリングのために上部を取り外しても、フィルターは所定の位置に保持されます。
平均バックグラウンド粒子計数(ABC)値は、各モニターのパッケージに記されています。
- 組み立て済みで、フィルターは所定の位置にあります
- マッチドウェイトメンブレン付きもあります
アプリケーション:
エアロゾル分析モニターには、0.45 µm と0.8 µm のセルロースエステルメンブレンが用意されています。マッチドウェイトモニターには、0.1 mgの範囲まで重量が一致する2つのフィルターが含まれるため、重量分析でテストフィルターを予備軽量する必要はありません。
フィルターコード:AAWP
アプリケーション
フィルターにより保持されるもの:アスベスト、微量金属、鉛、鉛化合物、銅、微粒子ガス、二酸化硫黄、ヒ素
原理
真空
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAWP037A0:
試験成績書(COA)