Merck
MP0DSYS2A
Millipore
プロセススケールホルダー
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
別名:
プロセススケールホルダー2ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
物質
316L stainless steel
silicone seal
詳細
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; Gemü® valves
フィッティング
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
適合性
for use with Pod Filters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2ラックホルダー、5.5 m2 ~ 22 m2のポッド型用、Gemü® バルブ
法的情報
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology