安全性情報
MR-010
Sigma-Aldrich
M16 Medium
EmbryoMax Modified M16 Medium (1X), Liquid, w/o Phenol Red
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryo(s)
保管および安定性
Store at -20°C for up to 2 months from date of receipt.
Note:Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MR-010-D:
試験成績書(COA)