Merck
NY1100010
Millipore
ナイロンメンブレンフィルター、11.0 μm孔径
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
別名:
ナイロンネットフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
11.0 μm pore size
6 % porosity
物質:
Nylon membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
L:
127.7 mm
フィルタL × W:
30 cm × 3 m
厚さ:
65 μm
無菌性:
non-sterile
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
L
127.7 mm
フィルタL × W
30 cm × 3 m
厚さ
65 μm
ポアサイズ
11.0 μm pore size
6 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 藻類と細胞の回収
  • 粒子分析
  • 大型粒子状物質のろ過
  • C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング
特徴および利点
  • ナイロンネットフィルターは、お客様の用途に合わせて幅広い孔径を取り揃えています。
  • 幅広い化学的適合性を備え、侵食性の強い溶剤にも耐性があります。