Merck
P2PLBCV01
Millipore
Pellicon® 2 Mini限外ろ過モジュール
filtration area 0.1 m2, NMWCO 3 kDa
別名:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC V 0.1 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
品質水準
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
ろ過面積
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
重量分析抽出物
≤1500 mg/m2
マトリックス
Ultracel®
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLBC
Filter Type: 限外ろ過
特徴および利点
Type V screen (open channel)
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
Prefiltration Rquirements: 100 µm
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2PLBCV01:
試験成績書(COA)